Learn More
Invitrogen™ UltraPure™ Phenol:Chloroform:Isoamylalkohol (25:24:1, v/v)
Unter Inertgas in bruchfesten, kunststoffbeschichteten Braunglasflaschen verpackt.
Marke: Invitrogen™ 15593049
Beschreibung
- Dieses Reagenz besteht aus hochreinem Chloroform, Isoamyl-Alkohol und Tris-HCl gesättigtem UltraPure™ Phenol
- Beim Extrahieren von Gemischen mit Phenol:Chloroform:Isoamylalkohol werden Proteine in der organischen Schicht bzw. Grenzschicht denaturiert und gesammelt, während Nukleinsäuren in der wässrigen Schicht verbleiben
- UltraPure™ Phenol:Chloroform:lsoamylalkohol enthält keine Konservierungsstoffe
- Unter einer Inertgasatmosphäre in bruchfesten, kunststoffbeschichteten Braunglasflaschen verpackt
- Das Aussehen der Lösung ist bei Raumtemperatur zu bewerten
- Keine DNase- oder RNase-Aktivität nachgewiesen
- Im Kühlschrank bei 2 bis 8 °C lagern
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Phenole | |
pH 8,05 | |
Molekularbiologische Qualität | |
Raumtemperatur |
Im Kühlschrank lagern (2 – 8 °C). | |
UltraPure™ | |
400 mL | |
Flüssig |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Sicherheit und Handhabung
- UltraPure Phenol:Chloroform:IsoamylAlcohol(25:24:1,v/v)
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 1
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Karzinogenität Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Keimzellmutagenität Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
- H372-Schädigt die Organe.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Chloroform, Phenol,3-methyl-1-butanol
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
24A1656855 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 15593049 |
22B1556892 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 15593049 |
22B1656924 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 15593049 |
22F1356330 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 15593049 |
22F1456378 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 15593049 |