Learn More
Invitrogen™ Ambion™ SP6 RNA Polymerase, cloned, 20 U/μL
Eine klonierte hochreine RNA-Polymerase mit hoher Spezifität für ihren Promotor
Marke: Invitrogen™ AM2071
338.12 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
370.60 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: Ein Röhrchen enthält 1.000 Einheiten in einer Konzentration von 20 E/μl.
Beschreibung
- Dieses Enzym transkribiert große Mengen RNA aus DNA-Sequenzen, die dem Promotor nachgelagert sind, und zeigt keinen Crosstalk zwischen Promotoren.
- Lieferumfang: Ein Röhrchen mit 1.000 E in einer Konzentration von 20 E/μl. Seine hohe Reinheit macht es ideal für die Synthese von RNA-Hybridisierungssonden mit hochgradig spezifischer Aktivität, biologisch aktiver mRNA und Antisense-RNA.
- Die RNA-Polymerase wird rigoros auf kontaminierende unspezifische Endonuklease-, Exonuklease- und RNAse-Aktivität getestet.
- Die Funktionalität des Enzyms wird in der In-vitro-Transkriptionsreaktion unter optimaler und begrenzender UTP-Konzentration getestet.
Einheiten-Definition: Eine Einheit ist die Menge der SP6 RNA-Polymerase, die für die Katalyse der Integrierung von 1 nmol Nukleosid-Triphosphat in 60 Minuten bei 37 °C erforderlich ist
DNA- und RNA-Aufreinigung und -Analyse, Genexpressionsanalyse und Genotypisierung, In-vitro-Transkription, Nukleinsäure-Markierung und Oligo-Synthese, RNA-Markierung
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
SP6-RNA-Polymerase | |
20 μl | |
20 U/µl | |
DNA |