Learn More
Invitrogen™ UltraPure™ Phenol:Chloroform:Isoamylalkohol (25:24:1, v/v)
Unter Inertgas in bruchfesten, kunststoffbeschichteten Braunglasflaschen verpackt.
192.00 CHF - 752.00 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Phenole |
---|---|
pH | pH 8,05 |
Produktlinie | UltraPure™ |
Reinheit | Molekularbiologische Qualität |
Versandbedingung | Raumtemperatur |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11518756
|
Invitrogen™
15593031 |
100 ml |
192.00 CHF
100 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11528756
|
Invitrogen™
15593049 |
400 mL |
752.00 CHF
400 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Dieses Reagenz besteht aus hochreinem Chloroform, Isoamyl-Alkohol und Tris-HCl gesättigtem UltraPure™ Phenol
- Beim Extrahieren von Gemischen mit Phenol:Chloroform:Isoamylalkohol werden Proteine in der organischen Schicht bzw. Grenzschicht denaturiert und gesammelt, während Nukleinsäuren in der wässrigen Schicht verbleiben
- UltraPure™ Phenol:Chloroform:lsoamylalkohol enthält keine Konservierungsstoffe
- Unter einer Inertgasatmosphäre in bruchfesten, kunststoffbeschichteten Braunglasflaschen verpackt
- Das Aussehen der Lösung ist bei Raumtemperatur zu bewerten
- Keine DNase- oder RNase-Aktivität nachgewiesen
- Im Kühlschrank bei 2 bis 8 °C lagern
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Phenole | |
UltraPure™ | |
Raumtemperatur |
pH 8,05 | |
Molekularbiologische Qualität | |
Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
- UltraPure Phenol:Chloroform:Isoamyl Alcohol (25:24:1, v/v)
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- Karzinogenität Kategorie 2
- Keimzellmutagenität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Phenol, Chloroform,1-Butanol, 3-methyl-