Learn More
Invitrogen™ TrackIt™ 1 kb Plus DNA-Leiter
GREENER_CHOICE
Geeignet für die Größenbestimmung linearer doppelsträngiger DNA-Fragmente von 100 bp bis 12 kb
Marke:  Invitrogen™ 10488085
252.65 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10540703
  • 331.00 CHF / 100 Reaktionen
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Includes: TrackIt™ 1 Kb Plus-DNA-Leiter (0,1 μg/μl) in 10 mmol Tris-HCl (pH 7,5), 10 mmol EDTA (pH 8,0), 0,06 % XCFF, 0,6 % Tartrazin und 5 % Glycerin; für 100 Anwendungen
Beschreibung
Beschreibung
TrackIt™ 1 Kb Plus DNA-Leiter wird aus Plasmid hergestellt, das Wiederholungen von 1,000 bp DNA-Fragmenten enthält. Die 1.650 bp-Bande wird von pUC und alle Banden <1.000 bp werden von Lambda-DNA erzeugt. TrackIt 1Kb Plus DNA-Leiter wird mit zwei speziellen Markierungsfarbstoffen, Xylencyanol FF (XCFF) und Tartrazin, formuliert. Dadurch können Sie die DNA-Migration während der Elektrophorese visuell verfolgen. Außerdem wird angezeigt, wann die maximale Auflösung erreicht ist. Die Farbmarker überdecken nicht die DNA-Banden in der Leiter, da die Farbstoffe außerhalb der meisten DNA-Banden in der Leiter laufen.
  • Besteht aus 12 Banden in 1.000 bp-Schritten in der Größenordnung von 1 bis 12 Kb, einem 1.650 bp-Fragment und Vektor-DNA-Fragmenten von 100 bis 850 bp
  • Ausrichtungs-Duplett bei 1.650 bp und 2.000 bp für die einfache Referenz
  • Hergestellt aus einzigartigen Farbmarkern, XCFF und Tartrazin
  • Entwickelt für die Verwendung mit E-Gel™ Agarose-Gelen und TBE/TAE-Agarose-Gelen
  • Lieferung in einem einsatzbereiten Format, das bei Raumtemperatur stabil ist
  • Darstellung mit den Farbstoffen Ethidiumbromid oder SYBR™ Green
  • Kompatibel mit Agarosegelen und E-Gel™ Gelen
Acrylamid-Gelelektrophorese, Agarose-Gelelektrophorese, Reinigung und Analyse von DNA und RNA, Gelelektrophorese und Blotting von Nukleinsäuren
Bestellinformation
Versandbedingung: Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis oder Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
• 500 µl TrackIt 1 Kb Plus-DNA-Leiter
• 1 ml 6X TrackIt Cyan/Orange Ladepuffer
Bis zu 6 Monate bei Raumtemperatur oder bei 4 °C lagern. Für eine längere Lagerdauer bei –20 °C lagern.
Agarose
Ja
100 bp bis 15.000 bp
Agarose-Gel
100 Anwendungen
50 μg
Einzeln Chromatographie-gereinigte DNA-Fragmente
0,1 μg/μl
DNA-Leiter
1 ml
500 μl
Nachhaltige Verpackung
TrackIt™
Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf Trockeneis
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2816445 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number10488085
Chargennummer2816366 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number10488085
Chargennummer2794741 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number10488085
Chargennummer2842109 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number10488085
Chargennummer2842201 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number10488085
Name des Produkts
Invitrogen™ TrackIt™ 1 kb Plus DNA-Leiter > 100 Anwendungen