Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ 1 Kb Plus DNA-Leiter
GREENER_CHOICE
Ein leistungsstarkes Hilfsmittel für die Abschätzung des Molekulargewichts linearer, doppelsträngiger DNA-Fragmente
Marke:  Invitrogen™ 10488090
355.64 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24358" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10776685
  • 477.00 CHF / 100 Reaktionen
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: E-Gel™ 1 Kb Plus-DNA-Leiter wird bei 0,035 μg/μl in 10 mmol Tris-HCl (pH 7,5), 1 mmol EDTA (pH 8,0), 0,0075% XCFF, 0,05% Tartrazin und 5 % Glycerin geliefert. Enthält 500μl E-Gel 1 Kb Plus-DNA-Leiter, ausreichend für 100 Ladungen
Beschreibung
Beschreibung
Die E-Gel™ 1kb Plus DNA-Leiter besteht aus 20 hochreinen, doppelsträngigen DNA-Banden im Größenbereich von 100 Basenpaaren bis 12.000 Basenpaaren. Die Leiter hat 12 Banden mit regelmäßigen Abständen in einem Bereich von 1 Kb bis 12 Kb, eine Bande zur schnellen Orientierung bei 1.650 Basenpaaren, die mit der 2 Kb-Bande eine eindeutige Doppelbande bildet, sowie sieben Banden mit runden Bandengrößen unter 1 Kb. Die E-Gel 1 Kb Plus-DNA-Leiter ist speziell mit minimaler Salzung formuliert, um auf E-Gel™ EX-Agarose-Fertig-Gelen ein besonders starkes Leistungsverhalten zu zeigen. Im Gegensatz zu anderen DNA-Leitern wurde die E-Gel 1 Kb Plus-DNA-Leiter speziell mit runden, einprägsamen Bandengrößen ausgestattet. Das logische Bandlayout und das schnelle Identifikationsdoppel ermöglichen die schnelle und problemlose Schätzung der Bandgröße auf einen Blick.
  • Runde, leicht zu merkende Bandengrößen
  • Weiter Größenbereich (100 bp – 12 kb)
  • Speziell formuliert für E-Gel EX-Gele
  • Raumtemperaturstabil für eine einfache Lagerung
  • Eine einzige Leiter, die die meisten Anforderungen abdeckt
  • Gebrauchsfertige Formulierung für E-Gel- und E-Gel EX-Gele
Agarose-Gelelektrophorese, Reinigung und Analyse von DNA und RNA, Gelelektrophorese und Blotting von Nukleinsäuren
Bestellinformation
Versandbedingung: Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis oder Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
• 2x 1 ml E-Gel 1 Kb Plus DNA-Leiter
•1 ml 1X E-Gel Probenladepuffer
Lagerung bei Raumtemperatur oder bei 4 °C bis zu 6 Monate.
Längere Lagerung bei -20 °C.
Agarose
Ja
100 bp bis 15000 bp
E-Gel™ Agarosegele
Lineare DNA
Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf Trockeneis
0,025 µg/µl
DNA-Leiter
1 ml
2 x 1000 µl
Nachhaltige Verpackung
100 applications
Einzeln Chromatographie-gereinigte DNA-Fragmente
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2863809 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number10488090
Chargennummer3079471 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number10488090
Chargennummer2817813 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number10488090
Chargennummer2817971 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number10488090
Chargennummer2804871 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number10488090
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ E-Gel™ 1 Kb Plus DNA-Leiter > 100 Anwendungen