Learn More
Invitrogen™ 1 kb Plus DNA-Leiter
Ein leistungsstarkes Hilfsmittel für die Abschätzung des Molekulargewichts linearer, doppelsträngiger DNA-Fragmente
Marke: Invitrogen™ 10787018
440.65 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Requires : Gel-Auftragspuffer (Invitrogen Teilenr. 10816015)
Beschreibung
Die 1 kb Plus DNA-Leiter besteht aus 20 hochaufgereinigten doppelsträngigen DNA-Banden im Größenbereich von 100 bp bis 12.000 bp. Diese Leiter hat 12 Banden mit regelmäßigen Abständen in einem Bereich von 1 kb bis 12 kb, eine schnelle Orientierungsbande bei 1.650 bp, die mit der 2 kb-Bande eine eindeutige Doppelbande bildet, sowie sieben Banden mit runden Größen unter 1 kb. Die ein kb Plus DNA-Leiter ist mit im Labor gegossenen Agarosegelen und mit E-Gel™ Agarose-Fertiggelen kompatibel. Die ein kb Plus DNA-Leiter ist die beliebteste DNA-Leiter zur Größenbestimmung von doppelsträngiger DNA aus der PCR, Restriktionsaufspaltung oder anderen molekularbiologischen Protokollen. Im Gegensatz zu anderen DNA-Leitern wurde die 1 kb Plus DNA-Leiter speziell mit runden, leicht zu merkenden Bandengrößen entwickelt. Das logische Bandlayout und das schnelle Identifikationsdoppel ermöglichen die Schätzung der Bandgröße auf einen Blick.
- Runde, leicht zu merkende Bandengrößen
- Weiter Größenbereich (100 bp – 12 kb)
- Kompatibel mit allen Agarosegelen
- Weniger Abfall, nachhaltige Verpackung
- Beliebte und am einfachsten zu bedienende Leiter
- Eine einzige Leiter, die alle Anforderungen abdeckt
- Vereinfachtes Format zur Verwendung mit allen DNA-Agarosegelen
- Mit DNA-Färbung und Isotopenmarkierung kompatibel
Acrylamid-Gelelektrophorese, Agarose-Gelelektrophorese, Reinigung und Analyse von DNA und RNA, Gelelektrophorese und Blotting von Nukleinsäuren
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
• 500 µl 1 Kb Plus-DNA-Leiter • 1 ml 10X BlueJuice Gel-Ladepuffer Bei –20 °C lagern. |
|
Agarose | |
Nein | |
100 bp bis 15.000 bp | |
Agarose-Gel | |
500 Anwendungen | |
Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf Trockeneis |
0,5 μg/μl | |
DNA-Leiter | |
1 ml | |
500 μl | |
Nachhaltige Verpackung | |
1 μl DNA-Leiter (500 ng), 1 μl Probenladepuffer, 500 Anwendungen | |
Einzeln Chromatographie-gereinigte DNA-Fragmente |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.