Learn More
Thermo Scientific™ ZipRuler Express DNA Ladder Set, ready-to-use
GREENER_CHOICE
Führen Sie Größenbestimmung und ungefähre Quantifizierung eines breiten Spektrums doppelsträngiger DNA für schnelle und lange Elektrophoreseläufe durch.
Marke:  Thermo Scientific™ SM1373
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11853993
  • 283.00 CHF / 2 Stück
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Lager vorrätig
Beschreibung
ZipRuler Express DNA-Marker-Set enthält zwei Marker: ZipRuler Express DNA-Leiter 1 und ZipRuler Express DNA-Leiter 2. Beide sind Mischungen aus chromatographisch aufbereiteten einzelnen DNA-Fragmenten. Das Set ist für die schnelle und hochgenaue Größenbestimmung eines breiten Spektrums von DNA-Fragmenten (100 bis 20.000 bp) und deren ungefähre Quantifizierung unter verschiedenen Elektrophoresebedingungen ausgelegt. Das Bandenmuster wird nicht durch die Zusammensetzung des Elektrophoresepuffers, der Spannung oder des Gel-Prozentsatzes beeinflusst (siehe Tabelle 1).
Überblick
  • Flexibel – kann in zwei Spuren laufen oder zusammen in einer Spur
  • Besteht aus Chromatographie-gereinigten einzelnen DNA-Fragmenten
  • Gebrauchsfertig – vorgemischt mit einem Ladefarbstoff für die direkte Beladung und Lagerung bei Raumtemperatur
  • Lieferung mit Ladefärbemittel für Proben-DNA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
6X
Xylencyanol FF, Orange G, Bromphenolblau
Ja
Agarose-Gele
ZipRuler
Agarose
DNA-Leitersatz
100 bp bis 20000 bp
Nachhaltige Verpackung
2 x 50 μg
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2852826 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberSM1373
Chargennummer2824210 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberSM1373
Chargennummer2824194 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberSM1373
Chargennummer2807535 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberSM1373
Chargennummer2843651 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberSM1373
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ ZipRuler Express DNA Ladder Set, ready-to-use > 100 bis 20000 bp, 0,1 μg/μl