Learn More
Invitrogen™ TA Cloning™ Kit, with pCR™2.1 Vector and One Shot™ TOP10F' Chemically Competent E. coli
Eine schnelle, einstufige Klonierungsstrategie zum direkten Einfügen von Taq-amplifizierten PCR-Produkten in einen Plasmid-Vektor
Marke: Invitrogen™ K203040
946.04 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
959.44 CHF gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Das TA Cloning Kit verwendet den pCR2.1 Klonierungsvektor und ExpressLink™ T4 DNA Ligase, um ein Ligationsprodukt in einem Ligationsschritt von fünfzehn Minuten bei Raumtemperatur zu erzeugen. Reaktionen erbringen in der Regel >80 % Rekombinationen mit Inserts.
- Schnell und bequem: Ligation bei Raumtemperatur in 15 Minuten
- Effizient: Blau/Weiß-Screening und >80 % Klone mit korrektem Insert
- Flexibel: Wahl von Kanamycin- oder Äsculin-Resistenz für eine flexible Antibiotika-Auswahl
- Sorgenfrei: Eliminiert jegliche enzymatischen Änderungen des PCR-Produkts
- Optimiert: Erfordert keine Verwendung von PCR-Primern, die Restriktionsstellen enthalten
- 3'-T-Überhänge für die direkte Ligation von Taq-amplifizierten PCR-Produkten
- T7 Promoter zur In-vitro-RNA-Transkription und -Sequenzierung
- Vielseitige Polylinker mit flankierenden EcoR I-Stellen für eine einfache Exzision von Inserts
- M13 Vorwärts- und Rückwärts-Primerstellen für die Sequenzierung
- So funktioniert TA Cloning™
- Taq-Polymerase hat eine nicht Template-abhängige Aktivität, die ein Einzel-Desoxyadenosin (A) an den 3'-Enden von PCR-Produkten einfügt
- Der linearisierte Vektor in diesem Kit weist Rückstände von Einzel-3'-Desoxythymidin (T) auf.
- Auf diese Weise können PCR-Inserts effizient mit dem Vektor ligiert werden
- Kit-Konfigurationen
- Das TA Cloning™ Kit bietet eine Vielzahl von Konfigurationen: ohne kompetente Zellen (K2020-20 und K2020-40), mit One Shot™ INVF chemisch kompetentem E. coli (K2000-01 und K2000-40), mit One Shot™ TOP10F chemisch kompetentem E. coli (K2030-01 und K2030-40) und mit One Shot™ TOP10 chemisch kompetentem E. coli (K2040-01 und K2040-40) in Kit-Größen mit 20 und 40 Reaktionen.
Klonierung, PCR-Klonierung
Spezifikation
TOP10F ́ | |
TA Cloning | |
Kit | |
40 Reaktionen | |
Klonierungskit | |
40 reactions |
Chemisch kompetente E. coli | |
TA Cloning™ Kits enthalten den linearisierten pCR™2.1-Vektor, ExpressLink™ T4 DNA-Ligase, 5X ExpressLink™ T4 DNA-Ligationspuffer, dNTPs, 10X PCR-Puffer, steriles Wasser und Kontrollen. Die Kits für kompetente Zellen enthalten One Shot™ chemisch kompetente E. coli, S.O.C.-Medium und ein superspiralisiertes Kontrollplasmid. One Shot™ E. coli bei –80 °C lagern. Alle anderen Komponenten bei –20 °C lagern. Alle Reagenzien bleiben bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate stabil. |
|
PCR Cloning | |
One Shot™ | |
T7 | |
pCR2.1 |