Learn More
Invitrogen™ TA Cloning™ Kit, with pCR™2.1 Vector and One Shot™ TOP10F' Chemically Competent E. coli
Eine schnelle, einstufige Klonierungsstrategie zum direkten Einfügen von Taq-amplifizierten PCR-Produkten in einen Plasmid-Vektor
962.00 CHF - 1432.00 CHF
Spezifikation
Bakterien- oder Hefenstamm TOP10F ́
Zelltyp Chemisch kompetente E. coli
Klonierungsmethode TA Cloning
Inhalt und Lagerung TA Cloning™ Kits enthalten den linearisierten pCR™2.1-Vektor, ExpressLink™ T4 DNA-Ligase, 5X ExpressLink™ T4 DNA-Ligationspuffer, dNTPs, 10X PCR-Puffer, steriles Wasser und Kontrollen. Die Kits für kompetente Zellen enthalten One Shot™ chemisch kompetente E. coli, S.O.C.-Medium und ein superspiralisiertes Kontrollplasmid.
One Shot™ E. coli bei –80 °C lagern. Alle anderen Komponenten bei –20 °C lagern. Alle Reagenzien bleiben bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate stabil.
Format Kit
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Anzahl Reaktionen Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Anzahl Reaktionen Preis Menge & Verfügbarkeit  
10422282
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
K203001
20 Reaktionen
962.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10432282
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
K203040
40 Reaktionen
1432.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Das TA Cloning Kit verwendet den pCR2.1 Klonierungsvektor und ExpressLink™ T4 DNA Ligase, um ein Ligationsprodukt in einem Ligationsschritt von fünfzehn Minuten bei Raumtemperatur zu erzeugen. Reaktionen erbringen in der Regel >80 % Rekombinationen mit Inserts.
  • Schnell und bequem: Ligation bei Raumtemperatur in 15 Minuten
  • Effizient: Blau/Weiß-Screening und >80 % Klone mit korrektem Insert
  • Flexibel: Wahl von Kanamycin- oder Äsculin-Resistenz für eine flexible Antibiotika-Auswahl
  • Sorgenfrei: Eliminiert jegliche enzymatischen Änderungen des PCR-Produkts
  • Optimiert: Erfordert keine Verwendung von PCR-Primern, die Restriktionsstellen enthalten
  • 3'-T-Überhänge für die direkte Ligation von Taq-amplifizierten PCR-Produkten
  • T7 Promoter zur In-vitro-RNA-Transkription und -Sequenzierung
  • Vielseitige Polylinker mit flankierenden EcoR I-Stellen für eine einfache Exzision von Inserts
  • M13 Vorwärts- und Rückwärts-Primerstellen für die Sequenzierung
  • So funktioniert TA Cloning™
  • Taq-Polymerase hat eine nicht Template-abhängige Aktivität, die ein Einzel-Desoxyadenosin (A) an den 3'-Enden von PCR-Produkten einfügt
  • Der linearisierte Vektor in diesem Kit weist Rückstände von Einzel-3'-Desoxythymidin (T) auf.
  • Auf diese Weise können PCR-Inserts effizient mit dem Vektor ligiert werden
  • Kit-Konfigurationen
  • Das TA Cloning™ Kit bietet eine Vielzahl von Konfigurationen: ohne kompetente Zellen (K2020-20 und K2020-40), mit One Shot™ INVF chemisch kompetentem E. coli (K2000-01 und K2000-40), mit One Shot™ TOP10F chemisch kompetentem E. coli (K2030-01 und K2030-40) und mit One Shot™ TOP10 chemisch kompetentem E. coli (K2040-01 und K2040-40) in Kit-Größen mit 20 und 40 Reaktionen.
Klonierung, PCR-Klonierung
Spezifikation
Spezifikation
TOP10F ́
TA Cloning
Kit
One Shot™
T7
Chemisch kompetente E. coli
TA Cloning™ Kits enthalten den linearisierten pCR™2.1-Vektor, ExpressLink™ T4 DNA-Ligase, 5X ExpressLink™ T4 DNA-Ligationspuffer, dNTPs, 10X PCR-Puffer, steriles Wasser und Kontrollen. Die Kits für kompetente Zellen enthalten One Shot™ chemisch kompetente E. coli, S.O.C.-Medium und ein superspiralisiertes Kontrollplasmid.
One Shot™ E. coli bei –80 °C lagern. Alle anderen Komponenten bei –20 °C lagern. Alle Reagenzien bleiben bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate stabil.
PCR Cloning
Klonierungskit
pCR2.1
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ TA Cloning™ Kit, with pCR™2.1 Vector and One Shot™ TOP10F' Chemically Competent E. coli