Learn More
Invitrogen™ Zero Blunt™ TOPO™ PCR Klonierungskit, ohne kompetente Zellen (Kat.
Eine hocheffiziente, 5-minütige Klonierungsstrategie in einem Schritt (TOPO™-Klonierung) für das direkte Einfügen von mittels thermostabiler Proofreading-Polymerasen amplifizierter PCR-Produkte mit stumpfen Enden in einen Plasmidvektor
Marke: Invitrogen™ 450245
487.92 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
495.52 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: Linearisierter und Topoisomerase I-aktivierter pCR™Blunt II-TOPO™ Vektor, Salzlösung, dNTPs, Kontroll-Template, M13-Vorwärts- und M13-Rückwärtsprimer, steriles Wasser
Beschreibung
Enthält den Zero Blunt TOPO Vektor mit dem ccdB-Gen für positive Auswahl, das nur Wachstum von rekombinanten Plasmidvektoren zulässt. Resistent gegen Kanamycin (KanR) und Zeocin™ (ZeoR).
pCRBlunt II-TOPO Vektor: Entwickelt für Proofreading-Polymerasen
Der pCRBlunt II-TOPO Vektor ist zum Klonen von PCR-Produkten mit stumpfer Enden konzipiert, die von thermostabilen Proofreading-Polymerasen wie Platinum™ Pfx DNA-Polymerase generiert werden. Der pCRBlunt II-TOPO Vektor enthält:
- EcoRI-Schnittstellen zu beiden Seiten der Insertionsstelle des PCR-Produkts ermöglichen die problemlose Exzision von Inserts
- Kanamycin- und Zeocin-Resistenzgene für Ihre individuelle Auswahl an E. coli
- SP6-Promoter/Primer-Stelle zur In-vitro-RNA-Transkription und Sequenzierung
- M13-Vorwärts- und Rückwärtsprimer-Stellen für Sequenzierung oder PCR-Screening
pCRBlunt II-TOPO ermöglicht die direkte Auswahl von Rekombinanten durch Trennung des tödlichen E. coli-Gens ccdB. Der Vektor enthält das Gen ccdB, das mit dem C-Terminus des LacZα-Fragments fusioniert. Die Ligation eines PCR-Produkts mit stumpfem Ende unterbricht die Expression der LacZα-ccdB-Genfusion, wodurch nur das Wachstum von positiven Rekombinanten nach der Transformation ermöglicht wird. Zellen, die einen nicht rekombinanten Vektor enthalten, werden nach dem Auftragen auf Platten abgetötet. Daher ist ein Blau-Weiß-Screening nicht erforderlich.
Vereinfachte TOPO-basierte Klonierung
Mit dem TOPO-Verfahren sind für die Klonierung weder PCR-Primer mit spezifischen integrierten Sequenzen, noch Post-PCR-Verfahren, eine Vektorpräparation oder andere zeitintensive Schritte zur DNA-Manipulation erforderlich. Geben Sie Ihre PCR-Reaktion einfach zum mitgelieferten Vektor mit gebundener Topoisomerase, warten Sie 5 Minuten, und führen Sie die Transformation in kompetente E. coli-Zellen durch.
Effiziente Klonierung
Mit bis zu 95 % der Klone, die das gewünschte Insert tragen, können Sie das Screening der Klone reduzieren, was Zeit und Geld spart. Der in diesem Kit verwendete pCRBlunt II-TOPO Vektor wird mit einem letalen ccdB-Gen geliefert, das eine effiziente Auswahl an Produkten mit stumpfen PCR-Rekombinanten ermöglicht, die durch thermostabile Proofreading-Polymerasen erzeugt werden.
Der Standard in der Klonierung
Bei der Klonierung ist das TOPO™ Verfahren seit über zehn Jahren für Tausende von Wissenschaftlern ein verlässlicher Partner. Die schnelle, einfache und effiziente TOPO™ Klonierung kam bereits bei einer Vielzahl von Vektoren und in unterschiedlichsten Anwendungen zum Einsatz.
Zero Blunt TOPO PCR-Klonierungskit: Kit-Optionen
Das Zero Blunt TOPO PCR-Klonierungskit zur direkten Einführung von PCR-Produkten mit stumpfem Ende in einen Plasmidvektor kann, je nach Bedarf, mit einer Vielzahl kompetenter Zellen, die sich durch unterschiedliche Vorteile auszeichnen, gekauft werden
Allgemeine Klonierung: Top10-Zellen (Kat.-Nr. K2800-20, K2800-40)
Hocheffiziente Klonierung: TOP10 Electrocomp™ Zellen (Kat.-Nr. K2860-01, K2860-40)
Klonierung allgemein, Resistenz gegen Bakteriophagen T1: DH5α-T1R (Kat.-Nr. K2820-20, K2820-40)
Schnelles Wachstum: Mach1™-T1R chemisch kompetente E. coli (Kat.-Nr. K2830-20)
Stellen Sie Ihre eigenen Zellen bereit: Mehr Flexibilität und Kosteneffizienz (Kat.-Nr. 450254)
Eine Version des Kits umfasst ein PureLink™ Quick Plasmid-Miniprep-Kit (Katalognr. K2800-02) für die Isolierung von sauberem, sequenzbereiten, rekombinanten Plasmid und ist ebenfalls erhältlich.
- Schnell und praktisch: Von der PCR zum Klon in nur drei Schritten und 5 Minuten
- Effizient: Bis zu 95 % der Klone mit dem korrekten Insert
- Bewährt: Zuverlässige Leistung seit über einem Jahrzehnt mit über 4.000 Referenzen
- Einfach: keine Ligase, Post-PCR-Verfahren oder PCR-Primer bestimmter Sequenzen erforderlich
- Vektor: pCR™Blunt II-TOPO Vektor: Enthält das Gen ccdB, das eine direkte Auswahl von Rekombinanten ermöglicht
- Klonierungsmethode: TOPO Klonierung: Topoisomerase I–basierte Ligation von PCR-Produkten mit stumpfem Ende auf Basis von Topoisomerase I verstärkt mit thermostabilen Proofreading-Polymerasen in 5 Minuten
- Kompetente Zellen: Verschiedene Optionen: Auswahl aus Kits mit allgemeinen, hocheffizienten, bakteriophagen T-beständigen, schnell wachsenden kompetenten Zellen (separat erhältlich) oder verwenden Sie Ihre eigene
- Antibiotische Resistenz: Ampicillin (AmpR), Kanamycin (KanR)
Klonierung, PCR-Klonierung
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
Nicht enthalten | |
Blunt TOPO™ | |
Kit | |
PCR-Klonierungskit | |
25 Reaktionen | |
Blunt DNA-Klonierungsvektoren, TOPO Klonierungsvektoren, pCR |
Kanamycin (KanR), Zeocin™ (ZeoR) | |
Box 1: • Linearisierter und Topoisomerase I-aktivierter pCR™Blunt II-TOPO™ Vektor • Salzlösung • dNTPs • Kontroll-Template • M13-Vorwärts- und Rückwärtsprimer • steriles Wasser Bei -5 bis -30 °C lagern. Alle Reagenzien sind bei ordnungsgemäßer Lagerung 6 Monate stabil. |
|
TOPO™, Zero Blunt™ | |
SP6 | |
Trockeneis |