Learn More
Invitrogen™ Qubit™ ssDNA Assay-Kit
Mit dem Qubit ssDNA-Assaykit, das mit dem Qubit Fluorometer und anderen Fluorometern oder Plattenlesegeräten funktioniert, können Sie Oligonukleotide oder lange ssDNA einfach und schnell quantifizieren. Häufige Kontaminanten wie Salze, Lösungsmittel, Reinigungsmittel und Proteine beeinflussen den Assay nicht.
Marke: Invitrogen™ Q10212
154.00 CHF gültig bis 2025-03-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Requires : Fluorometer vom Typ Qubit 1.0 oder 2.0 oder andere Fluorometer und dünnwandige 500 μl-PCR-Röhrchen
Beschreibung
Das Qubit ssDNA-Assay-Kit ist speziell für die Verwendung mit dem Qubit-Fluorometer konzipiert, kann jedoch mit beliebigen Fluorometern bzw. Fluoreszenz-Plattenlesegeräten verwendet werden. Das Qubit™ ssDNA-Kit ist für die Quantifizierung von einzelsträngigen DNA oder Oligonukleotiden bestens geeignet. Es ist jedoch nicht spezifisch für einzelsträngige DNA vorgesehen. Dieses Assay-Kit erkennt doppelsträngige DNA und RNA, nicht jedoch kontaminierende Proteine oder Nukleotide. Der Assay ist für genaue initiale Konzentrationen von 50 pg/µl bis 200 ng/µl konzipiert und bietet eine Assay-Bandbreite von 1 bis 200 ng. Das Kit enthält ein konzentriertes Assay-Reagenz, einen Verdünnungspuffer und vorverdünnte DNA-Standards. Einfach das Reagenz mit dem im Lieferumfang enthaltenen Puffer verdünnen, die Probe hinzufügen (ein beliebiges Volumen zwischen 1 µl und 20 µl reicht aus) und die Konzentration mit dem Qubit Fluorometer auslesen. Häufige Kontaminanten wie Salze, freie Nukleotide, Lösungsmittel, Detergenzien oder Proteine beeinflussen den Assay nicht.Welches Produkt ist für die Quantifizierung von ssDNA geeignet?
- Für 1 bis 20 Proben: Verwenden Sie dieses Qubit ssDNA Assay-Kit mit dem Qubit Fluorometer.
- Für 20 bis 2.000 Proben: Verwenden Sie das Quant-iT OliGreen ssDNA-Assay-Kit mit Mikrotiterplatten-Lesegerät
1. Alle Qubit Assay-Kits sind mit den Fluorometern vom Typ Qubit 1.0, Qubit 2.0, Qubit 3 und Qubit 4 verwendbar.
2. Dünnwandige 500 µl-PCR-Röhrchen werden benötigt, sind aber nicht im Lieferumfang enthalten.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
ssDNA-Quantifizierung | |
500/525 | |
0,2 bis 240 ng | |
1 kit |
Fluoreszenz | |
Qubit Fluorometer | |
Qubit |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
3071386 | Analysenzertifikat | 20/11/2024 | Q10212,Q10212_LITL18 PROMO |
3011754 | Analysenzertifikat | 22/10/2024 | Q10212,Q10212_LITL18 PROMO |
2980681 | Analysenzertifikat | 12/09/2024 | Q10212,Q10212_LITL18 PROMO |
2942292 | Analysenzertifikat | 22/08/2024 | Q10212,Q10212_LITL18 PROMO |
2920612 | Analysenzertifikat | 09/08/2024 | Q10212,Q10212_LITL18 PROMO |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Wachsen Sie Ihre Entdeckung
Verlieben Sie sich in große ErsparnisseAktionscode: 24107Gültig bis zum: 2025-03-28
Tage
13Stunden
6Minuten
22Sekunden
48Neues Angebot Jetzt kaufen -
Mehrere Hersteller
Mehr Entdeckung, weniger Kosten
Sparen Sie bei Tausenden von ausgewählten Produkten.Aktionscode: 24111Gültig bis zum: 2025-03-21
Tage
6Stunden
6Minuten
22Sekunden
48Neues Angebot Jetzt sparen
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.