Learn More
Invitrogen™ PureLink™ Viral RNA/DNA Mini-Kit
Es bietet ein schnelles und effizientes Verfahren zum gleichzeitigen Aufreinigen von Virus-RNA/DNA aus frischen oder gefrorenen, zellfreien biologischen Flüssigkeiten (Plasma, Serum, Liquor) und Zellkultur-Überständen.
Marke:  Invitrogen™ 12280050
Artikelnummer. 10013922
  • 532.00 CHF / 50 Reaktionen
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes:
  • 32 ml Virus-Lysepuffer (L22)
  • 15 ml 5x Waschpuffer (W5)
  • 2 x 1,6 ml Proteinase K (20 mg/ml in Lagerungspuffer)
  • 310 μg gefriergetrocknete Träger-RNA
  • 15,5 ml steriles, RNase-freies Wasser
  • 50 virale Spin-Säulen mit Entnahmeröhrchen
  • 2 x 50 Waschröhrchen (2,0 ml)
  • 50 Rückgewinnungsröhrchen (1,5 ml)
Beschreibung
Beschreibung
Das PureLink Mini-Kit für virale RNA/DNA bietet eine schnelle und effiziente Methode zum gleichzeitigen Aufreinigen von Virus-RNA/DNA aus frischen oder gefrorenen, zellfreien biologischen Flüssigkeiten (Plasma, Serum, Liquor) und Zellkultur-Überständen. Das Kit wurde speziell für die Isolierung hochwertiger viraler Nukleinsäuren aus einer Vielzahl von RNA- und DNA-Viren innerhalb von 45 Minuten mit niedrigen Elutionsvolumen entwickelt, die empfindliche Downstream-Analysen ermöglichen. Die aufgereinigte Virus-RNA/DNA ist frei von Proteinen und Nukleasen und eignet sich für den Einsatz in Downstream-Prozessen für Virenerkennung und Genotypisierung.
Das PureLink Mini-Kit für virale RNA/DNA wurde bereits zur Reinigung viraler dsDNA von Orthopoxviren wie dem Kuhpockenvirus, Pockenvirus, Affenpockenvirus, Vacciniavirus und humanen endogenen Retroviren (HERV) verwendet.
Das PureLink Mini-Kit für virale RNA/DNA bietet die folgenden Vorteile:
• Schnelle und effiziente Aufreinigung von hochwertiger viraler Nukleinsäure durch Spin-Säulen-basierte Zentrifugation ohne Kreuzkontamination der Proben
•Speziell entwickelt zur Aufreinigung viraler RNA und DNA aus ≤ 500 µl zellfreien Proben innerhalb von 45 Minuten
• Elution viraler Nukleinsäuren in niedrigen Elutionsvolumen von 10 bis 50 µl für nachfolgende empfindliche Analysen
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer3034009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number12280050
Chargennummer3025240 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number12280050
Chargennummer3042836 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number12280050
Chargennummer2967870 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number12280050
Chargennummer3029705 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number12280050
Name des Produkts
Invitrogen™ PureLink™ Viral RNA/DNA Mini-Kit > 50 Aufreinigungen