Learn More
Thermo Scientific™ GeneJET Viral DNA/RNA Purification Kit
Führen Sie eine auf Silikagelmembranen basierende virale Nukleinsäure-Reinigung aus humanem und Säugetierplasma, Serum, Blut und zellfreien Proben durch.
Marke:  Thermo Scientific™ K0821
304.01 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11951411
  • 456.00 CHF / 1 Stück
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Beschreibung
Das GeneJET Aufreinigungskit für virale DNA und RNA ist für eine schnelle und effiziente Aufreinigung hochwertiger viraler Nukleinsäuren aus verschiedenen flüssigen Proben von Menschen und Säugetieren vorgesehen und mit gängigen Konservierungsstoffen wie EDTA, Citrat und Heparin verträglich.
Das Kit nutzt eine Membrantechnologie auf Silikabasis in Form einer praktischen Spin-Säule. Virale Nukleinsäuren aus lysierten Proben binden an die Säulenmembran und Verunreinigungen werden bei nachfolgenden Wasch- und Zentrifugationsschritten wirkungsvoll entfernt. Aus der Säule werden gebrauchsfertige Nukleinsäuren eluiert.
Die gereinigten viralen Nukleinsäuren sind frei von Proteinen, Nukleasen und anderen Kontaminanten oder Inhibitoren von Downstream-Prozessen. Isolierte DNA und RNA können direkt in PCR-, qPCR- oder anderen auf Nukleinsäure basierenden Assays verwendet werden.
Besondere Eigenschaften
  • Effiziente Aufreinigung von viraler DNA und RNA aus humanem und Säugetierplasma, Serum, Blut und zellfreien Proben
  • Lineare Ausbeute aus einer Vielzahl von viralen Titern
  • Getestet anhand einer Vielzahl von DNA- und RNA-Viren (HIV, HBV, HCV, HPV, CMV, EBV)
  • Downstream-Kompatibilität mit (RT)-PCR, (RT)-qPCR und anderen auf Nukleinsäuren basierenden Assays
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Spin-Säule
Kieselgel-Zentrifugationssäule
Flüssige Proben (z. B. Serum), Virus, Speichel, Serum, Swabs (Nasal, Buccal, or Urogenital), Urine, Whole Blood, Virus
Viral DNA and RNA
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
Raumtemperatur
50 μg (Binding capacity)
• 2 x 1.4 mL Column Preparation Liquid; room temperature
• 12 mL Lysis Solution; room temperature
• 25 mL Wash Buffer 1 (concentrated); room temperature
• 11 mL Wash Buffer 2 (concentrated); room temperature
• 3 x 1.25 mL Eluent; room temperature
• 50 Spin Columns with Wash Tubes; room temperature
• 4 x 50 Wash Tubes; room temperature
• 2 x 1.3 mL Proteinase K; –20°C
• 1 vial Carrier RNA; –20°C
Mini
50 μl
Quantitative Echtzeit-PCR (qPCR), Reverse Transkriptase PCR (RT-PCR), Southern Blotting, Northern Blotting
50 Aufreinigungen
30 min
200 μL
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2814774 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberK0821
Chargennummer2824277 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberK0821
Chargennummer2852223 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberK0821
Chargennummer2862175 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberK0821
Chargennummer2862304 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberK0821
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ GeneJET Viral DNA/RNA Purification Kit > Für 50 Aufreinigungen.