Learn More
Invitrogen™ MAX Efficiency™ DH5αF'IQ Competent Cells
Hocheffiziente chemisch kompetente Zellen für Klonierungsanwendungen
Marke: Invitrogen™ 18288019
251.34 CHF gültig bis 2025-03-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Includes: 3 ml Rasenzellen und ein Fläschchen Monomer M13mp19 RF-DNA zur Kontrolle
Beschreibung
MAX Efficiency DH5αF'IQ™ chemisch kompetente Zellen sind für M13-Klonierung, Klonierung in Plasmide mit f1-ähnlichem Ursprung der Replikation (Phagemide) oder Klonierung in jeden Vektor verfügbar, der Expression aus dem lac -Promotor verwendet
- >3 x 108 Transformanten/μg Effizienz
- Stabile F'-Episome machen Wachstum auf minimalen Medien überflüssig
- ZΔM15 für Blau/Weiß-Screening von Kolonien oder Plaques
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
Klonierung, Transformation
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
Kompetente Zelle | |
Ja | |
Mittlere Effizienz (10^8–10^9 cfu⁄µg) | |
Yes (Kanamycin) | |
Ja | |
Nicht geeignet für die Vorbereitung von nicht methylierter DNA | |
Trockeneis | |
E. coli | |
Rörchen | |
5 x 200 μl |
Enthält F'-Episom | |
Nein | |
Lagerung im Ultra-Tiefkühlgerät (-68 bis -85 °C). | |
Nicht geeignet zum Klonen instabiler DNA | |
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell) | |
Ja | |
Nein | |
Lac | |
DH5a, MAX Efficiency™ |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Wachsen Sie Ihre Entdeckung
Verlieben Sie sich in große ErsparnisseAktionscode: 24107Gültig bis zum: 2025-03-28
Tage
9Stunden
19Minuten
39Sekunden
19 -
Mehrere Hersteller
Mehr Entdeckung, weniger Kosten
Sparen Sie bei Tausenden von ausgewählten Produkten.Aktionscode: 24111Gültig bis zum: 2025-03-21
Tage
2Stunden
19Minuten
39Sekunden
19Neues Angebot Jetzt sparen