Learn More
Invitrogen™ One Shot™ TOP10 chemisch kompetente E. coli
Ideal für hocheffiziente Klonierung und Plasmid-Propagierung
Marke: Invitrogen™ C404003
278.05 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
288.10 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
One Shot TOP10 chemisch kompetente E. coli-Zellen haben eine Transformationseffizienz von 1 x 109 KbE/μg Plasmid-DNA. Sie ermöglichen eine stabile Replikation von Plasmiden mit hohen Kopienzahlen. Es handelt sich um die gleichen kompetenten Zellen, die in vielen Life Technologies Klonierungskits enthalten sind.
- Maximierung der Klonierungseffizienz in einem Einzelröhrchen
- Verbesserte Fähigkeit zur Klonierung genomischer DNA
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
Klonierung, Transformation
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
Kompetente Zelle | |
Ja | |
Hoher Wirkungsgrad (> 10^9 cfu⁄µg) | |
Yes (Streptomycin) | |
Ja | |
High-Copy-Plasmid | |
Ja | |
Nein | |
Rörchen | |
21 x 50 μl |
F'-Episom fehlt | |
Ja | |
Enthält: • One Shot™ TOP10 chemisch kompetente E. coli: 21 Fläschchen, je 50 µl • pUC19 DNA (10 pg/µl): 1 Fläschchen, 50 µl • S.O.C.-Medium: 1 Flasche, 6 ml Kompetente Zellen bei -80 °C lagern. Lagern Sie pUC19 DNA bei -20 °C. SOC-Medium bei +4 °C oder Raumtemperatur lagern. |
|
Nicht geeignet zum Klonen instabiler DNA | |
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell) | |
Nicht geeignet für die Vorbereitung von nicht methylierter DNA | |
Trockeneis | |
E. coli | |
One Shot™ |