Learn More
Invitrogen™ Taq DNA Polymerase, rekombinant
Taq DNA-Polymerase ist ein thermostabiles Enzym, das DNA aus einzelsträngigen Templates in Gegenwart von dNTPs und einem Primer synthetisiert
Marke: Invitrogen™ 10342046
970.65 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: Taq-DNA-Polymerase (5 U/μl); 10x PCR-Puffer (200 mM Tris-HCl pH 8.4, 500 mM KCl); Magnesiumchlorid (50 mM)
Beschreibung
Taq DNA Polymerase, recombinant, is a thermostable enzyme that synthesizes DNA from single-stranded templates in the presence of dNTPs and a primer. This recombinant enzyme is purified from the cloned Thermus aquaticus DNA polymerase gene expressed in E. coli and consists of a single polypeptide with a molecular weight of 94 kDa. It has a 5' to 3' DNA polymerase activity and a 5' to 3' exonuclease activity.
Das Enzym besteht aus einem einzelnen Polypeptid mit einer Molekülmasse von 94 kDa. Mit 5'-3'-DNA-Polymeraseaktivität und 5'-3'-Exonukleaseaktivität.
- Auswahl zwischen rekombinantem oder nativem Enzym
- Amplifikation von bis zu 5 kb großen PCR-Produkten
- Enzym ist lizenziert und zugelassen für PCR
- Quelle: Rekombinantes Enzym wird aufgereinigt gewonnen aus geklontem Thermus aquaticus-DNA-Polymerasegen, exprimiert in E. coli
- Anwendungen: Taq DNA-Polymerase ist für den Einsatz bei der Amplifikation von DNA aus komplexen genomischen, viralen oder Plasmid-Templates sowie bei der RT-PCR, ssDNA-Sequenzierung und Zyklus-Sequenzierung konzipiert
- Einheitendefinition: Eine Einheit Taq-DNA-Polymerase ist die Enzymmenge, die benötigt wird, um in 30 Minuten bei 74 °C 10 nmol Desoxyribonukleotid in die DNA zu integrieren
Bestellinformation
Versandbedingungen: Zugelassen für den Versand auf nassem oder trockenem Eis
Spezifikation
Enthält: • 3 × 100 µl Taq DNA-Polymerase (5 E/µl, 1.500 Einheiten insgesamt) • 7,5 ml 10X PCR-Puffer (200 mM Tris-HCl pH 8,4, 500 mM KCl) • 3 ml Magnesiumchlorid (50 mM) Bei -30 °C bis -10 °C in einem Gefriergerät ohne Abtauautomatik lagern. Bei ordnungsgemäßer Lagerung 6 Monate lang garantiert haltbar. |
|
Niedrig | |
Taq DNA-Polymerase | |
5' – 3' | |
3 x 500 Einheiten | |
Standard-PCR | |
1X | |
1500 Reaktionen | |
Separate Komponenten | |
DNA |
Eigenständiges Enzym | |
qPCR, Standard-PCR | |
Standard | |
DNA-Polymerase | |
Dry Ice | |
5 U/µl | |
Nein | |
3'-A | |
5 kb oder weniger |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Nur für Forschungszwecke. Nicht für die Diagnostik bestimmt.