Learn More
Thermo Scientific™ PCR Master Mix (2x)
Optimieren Sie Ihre routinemäßige PCR mit dieser hochthermostabilen DNA-Polymerase.
Marke:  Thermo Scientific™ K0171
183.65 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11853913
  • 200.00 CHF / 200 Reaktionen
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Ein 950 bp Single-Copy-Gens humaner genomischer DNA wurde in einem breiten Bereich von Mg2+-Konzentrationen amplifiziert. M – GeneRuler 100 bp Plus DNA-Leiter
Taq DNA-Polymerase ist eine äußerst thermostabile DNA-Polymerase des thermophilen Bakteriums Thermus aquaticus. Das Enzym katalysiert 5'→3' DNA-Synthese, hat keine nachweisbare 3'→5' Exonuclease- (Korrektur-)aktivität und besitzt eine geringe 5'→3' Exonucleaseaktivität. Zudem besitzt die Taq DNA Polymerase Desoxynukleotidyltransferaseaktivität, die häufig zur Addition zusätzlicher Adenine an das 3'-Ende von PCR-Produkten führt. Rekombinante Taq DNA-Polymerase eignet sich ideal für die standardmäßige PCR mit Templates bis zu einer Länge von 5 kb.
Der PCR-Mastermix ist eine 2fach konzentrierte Lösung aus Taq-DNA-Polymerase, dNTPs und allen für eine PCR erforderlichen Komponenten, außer DNA-Template und Primern. Dieser Mastermix spart Zeit und reduziert Kontaminationen, da für die PCR-Vorbereitung nur wenige Pipettierschritte benötigt werden. Der Mix ist für eine effiziente und reproduzierbare PCR optimiert.
Besondere Eigenschaften
  • Thermostabile Halbwertzeit beträgt mehr als 40 Min. bei 95 °C
  • Erzeugt PCR-Produkte mit 3'-dA-Überhängen
  • Mit zwei Puffern geliefert -10X Taq-Puffer mit KCl und 10X Taq-Puffer mit (NH4)2SO4. Letzteres ermöglicht eine PCR bei einem breiten Spektrum von Magnesiumkonzentrationen und verringert unspezifisches Priming
  • Bindet modifizierte Nukleotide ein (z.B. Biotin-, Digoxigenin-, Aminoallyl-, fluoreszenzmarkierte Nukleotide)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Enthält:
• 4x 1,25 ml PCR-Mastermix (2X), inkl.:
— Taq DNA-Polymerase (0,05 E/μl),
— Reaktionspuffer,
— 4 mM MgCl2 und
— 0,4 mM pro dNTP
• 4x 1,25 ml nucleasefreies Wasser
Lagerung bei -20 °C.
Taq DNA-Polymerase
PCR-Mastermix
Standard-PCR
1 X
200 Reaktionen
SuperMix oder Master Mix
Niedrig
Standard
200 Reaktionen
2X
Nein
3'-A
DNA
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2822552 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberK0171
Chargennummer2822549 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberK0171
Chargennummer2866372 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberK0171
Chargennummer2904908 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberK0171
Chargennummer2904901 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberK0171
Name des Produkts
Thermo Scientific™ PCR Master Mix (2x) > 4 x 1,25 ml (für 200 Reaktionen mit je 50 μl)