Learn More
Invitrogen™ S.c. EasyComp™ Transformation Kit
Entwickelt für die schnelle Vorbereitung transformationsfähiger Saccharomyces cerevisiae-Zellen
Marke: Invitrogen™ K505001
Includes: Das S.c. EasyComp Transformationskit bietet ausreichend Reagenzien für die Vorbereitung von 6 Chargen kompetenter Zellen. Jede Charge ist ausreichend für 20 Transformationen.
Beschreibung
- Zellen können in weniger als 30 Minuten kompetent gemacht werden
- Lösungen für die Erstellung und Umwandlung kompetenter Zellen sind für den Einsatz mit S. Cerevisiae optimiert
- Gebrauchsfertig geliefert und geprüft für eine garantiert erfolgreiche Umwandlung von Hefen
- Kompetente Zellen können für spätere Verwendung eingefroren werden
Klonierung, Proteinexpression, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, Expressionssysteme mit S. cerevisiae, Umwandlung, Hefeexpression
Spezifikation
Transformationskit | |
S. cerevisiae | |
EasyComp™ |
Das S.c. EasyComp™ Transformationskit bietet ausreichend Reagenzien für die Vorbereitung von 6 Chargen kompetenter Zellen. Jede Charge ist ausreichend für 20 Transformationen. Das Kit sollte bei +4 °C gelagert werden Alle Komponenten bleiben garantiert 6 Monate stabil, wenn sie sachgemäß gelagert werden. | |
1 kit |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.