Learn More
Thermo Scientific™ KingFisher™ Flex Purification System
Mit Thermo Scientific™ KingFisher™ Flex Aufreinigungssystemen lassen sich Proben einer Vielzahl von Materialien auf effiziente Weise bearbeiten.
Marke: Thermo Scientific™ 24074421
Beschreibung
Bearbeiten Sie auf effiziente Weise Proben einer Vielzahl von Materialien mit den Thermo Scientific™ KingFisher™ Flex Reinigungssystemen. Diese Systeme ermöglichen eine äußerst vielseitige, automatisierte Aufbereitung mittels Magnetpartikeln für die DNA/RNA-, Protein- oder Zellreinigung aus praktisch allen Quellen. Durch die Verwendung der revolutionären Separationstechnologie mit Magnetpartikeln ermöglicht das System eine hervorragende Reproduzierbarkeit und Qualität.
Finden Sie eine flexible Lösung für die unterschiedlichsten Bedürfnisse der Probenaufbereitung. Mit 24 Well-Konfigurationen können Kunden das Verarbeitungsvolumen bis auf 5 ml steigern, was eine erhöhte Ausbeute des aufgereinigten Produktes zur Folge hat. Für höhere Durchsätze können 96 Proben mit einem 96er-Magnetkopf aufbereitet werden.- Das vollautomatische System ermöglicht die Hochgeschwindigkeitsreinigung von Nukleinsäuren, Proteinen und Zellen.
- Das Hochdurchsatzsystem verarbeitet bis zu 96 Proben in weniger als 20 Minuten.
- Erweitert die Probenmenge um das 10-Fache mit dem 24-Well-Format.
- Das offene und flexible System ermöglicht den Anwendern den Einsatz jedes auf Magnetpartikeln basierten Kits, um die Anforderungen der Anwendung zu erfüllen.
- Anwenderfreundliche Thermo Scientific™ BindIt™ Software zur Gerätesteuerung sowie Erstellung und Modifizierung von Protokollen.
- Gebrauchsfertige Protokolle für verschiedene Applikationen sind erhältlich.
Empfohlen für:
- Genomik und Proteomik
- Target-Identifizierung
- Veterinärmedizinische Assays
- Biomarker-Suche
- Qualitätskontrolle
- Forensik
Spezifikation
KingFisher Flex 96-KF-Kopf und Heizblock | |
20 min |
Zur Verwendung im Labor