Learn More
Implen™ eNanoPhotometer™ 21 CFR Part 11 Software-Pakete
CFR21 Software erfüllt die Anforderungen von FDA 21 CFR Part 11 und ist ein optionales Software-Tool, das sich ideal für GxP-Labors eignet, die eine ordnungsgemäße elektronische Dokumentation benötigen.
Marke:  Implen™ CFR21-SW
Artikelnummer. 16308747
  • 3075.00 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Lizenzschlüssel auf USB-Flash-Laufwerk
  • Das Softwarepaket umfasst Anwenderverwaltung, Zugriffskontrolle, elektronische Signaturen, Datenintegrität, Sicherheits- und Audit-Trail-Funktionen
Spezifikation
Spezifikation
FDA 21 CFR Teil 11
NanoPhotometer™ N120, NP80, N60 und C40
Windows oder Mac, mit Touchscreen kompatibel
Software-Upgrade für NanoPhotometer
Softwarelizenzschlüssel
Name des Produkts
Implen™ eNanoPhotometer™ 21 CFR Part 11 Software-Pakete > Softwarelizenzschlüssel
Nur für Forschungszwecke