Learn More
Invitrogen™ pCR™8/GW/TOPO™ TA-Klonierungskit mit One-Shot™ TOP10 E. Coli
Ermöglicht eine einfache fünfminütige Klonierung und Zugriff auf die Gateway Plattform für die Rekombination von Klonierungsvektoren
Marke: Invitrogen™ K250020
892.44 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
920.58 CHF gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: TOPO adaptierter, gebrauchsfertiger pCR8/GW/TOPO Vektor, dNTPs, Salzlösung, steriles Wasser, Gateway Vorwärts- und -Rückwärts-Sequenzierprimer, chemisch kompetente TOP10 E. coli, S.O.C. Medium und ein pUC19 Kontrollplasmid.
Beschreibung
- Enthält minimales MCS, also mehr Sequenz von Einsatz und weniger Vektor
- Patentierte att-Stellen, pCR™8 Vektor zur Erstellung von Entry-Klonen, was den Zugriff über Gateway Rekombinations-Klonierung auf verschiedene Expressionsvektoren ohne umständliche Sub-Klonierung erleichtert. So wird wertvolle Forschungszeit gespart
- att-Stellen für die schnelle Rekombination in einer Vielzahl von Gateway Zielvektoren
- 3'-T-Überhänge für die direkte Ligation von Taq-amplifizierten PCR-Produkten
- Sequenzierung von Primerstellen innerhalb von 55 bp der Einfügestelle
- Spectinomycin-Resistenzgen für die robuste Selektion von E. coli
- EcoRI-Stellen zu beiden Seiten der Insertionsstelle des PCR-Produkts ermöglichen die problemlose Exzision von Inserts
Klonierung, Gateway Klonierung, PCR-Klonierung
Spezifikation
Topo™ mit Gateway™ | |
20 reactions | |
TA-Klonierungskit | |
pCR |
Das pCR™8/GW/TOPO™ TA Cloning Kit enthält den TOPO™ angepassten, gebrauchsfertigen pCR™8/GW/TOPO™ Vektor, dNTPs, Salzlösung, steriles Wasser, Gateway Vorwärts- und Rückwärts-Sequenzierprimer, Kontroll-Template und PCR-Primer, One Shot™ TOP10 chemisch kompetente E. coli chemisch kompetente E. coli, S.O.C.- Medium und ein pUC19 Kontrollplasmid. One Shot™ E. coli bei -80 °C lagern. Alle anderen Komponenten bei –20 °C lagern. Alle Reagenzien bleiben bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate stabil. | |
One Shot™ | |
20 Reactions |