Learn More
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-1701 GC-Säulen
Verwenden Sie Thermo Scientific™ TRACE™ TR-1701 GC-Säulen von mittlerer Polarität mit alternativer Selektivität.
Marke: Thermo Scientific™ 260Q142P
598.39 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ TRACE TR-1701 GC-Säulen von mittlerer Polarität mit alternativer Selektivität.
- Phase mittlerer Polarität, 14 % Cyanopropylphenyl-Polysiloxan
- Geringes Säulenbluten auch bei hohen Betriebstemperaturen
- Eine exzellente Einstiegssäule für die Methodenentwicklung
- Für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet
- Ähnlich DB-1701, Rtx-1701, HP-1701, BP10, OV-1701, 007-1701, CP-Sil 19 CB
Empfohlen für:
- Pestizide
- PCBs
- PAHs
- Organische Säuren
- Medikamente
- Steroide
- EPA 608, 8081
Spezifikation
280/300 °C | |
0,25 mm | |
Trace™ TR-1701 | |
GC/MS für Pestizide, PCBs, PAKs und organische Säuren, GC/MS für Medikamente und Steroide, GC/MS für EPA 608, 8081 | |
30 m | |
30 m x 0,25 mm x 0,25 µm |
0,25 mm | |
TRACE | |
G46 | |
0,25 μm | |
Mittelpolar |