Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ DNA-Leiter, 50 bp
GREENER_CHOICE
Speziell entwickelt für maximale Leistung auf E-Gel EX Gelen sowie anderen E-Gel Fertiggelen
Marke:  Invitrogen™ 10488099
310.68 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10122348
  • 466.00 CHF / 100 Reaktionen
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Beschreibung
Die Invitrogen E-Gel 50 bp Plus-DNA-Leiter wurde für die Größenbestimmung und ungefähre Quantifizierung von doppelsträngiger DNA im Bereich von 50 bp bis 2.500 bp entwickelt. Die E-Gel 50 bp-DNA-Leiter besteht aus 17 einzelnen, Chromatographie-aufgereinigten DNA-Fragmenten mit Referenzbanden bei 2.500, 800 und 350 bp für die einfache Ausrichtung.
Die E-Gel 50 bp-DNA-Leiter wurde speziell für optimale Leistung bei E-Gel Agarose-Fertiggelen formuliert.
Besondere Eigenschaften der E-Gel 50 bp-DNA-Leiter:
  • Leistung: für die Verwendung bei E-Gel Agarose-Gelen optimiert
  • Scharfe, klare Banden: chromatographisch aufgereinigte DNA-Fragmente für konsistente und zuverlässige Ergebnisse; bei Raumtemperatur bis zu sechs Monate stabil
  • Gebrauchsfertig: mit Ladepuffer vorgemischt
  • Komfortabel—1X E-Gel Probenladepuffer wird mitgeliefert
  • Präzise: eine exakte Menge von DNA in jeder Bande
Verwendung des Produkts
Die doppelsträngige DNA-Leiter kann auf 2 %-igen E-Gel Agarose-Gelen visualisiert werden. Die Leiter ist mit einer gleichmäßigen Intensität von DNA-Bändern für eine klare Sicht auf jedes Band ausgelegt. Eine genaue DNA-Menge in jedem Band ermöglicht eine ungefähre Quantifizierung von DNA-Proben.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
• 2x 1 ml E-Gel 50 bp DNA-Leiter
• 1 ml 1X E-Gel Probenladepuffer
Lagerung bei Raumtemperatur oder bei 4 °C bis zu 6 Monate.
Längere Lagerung bei -20 °C.
Agarose
Ja
50 bp bis 2500 bp
E-Gel™ Agarosegele
100 applications
E-Gel™
0,025 µg/µl
DNA-Leiter
1 ml
2 x 1000 µl
Nachhaltige Verpackung
Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf Trockeneis
Einzeln Chromatographie-gereinigte DNA-Fragmente
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2816932 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number10488099
Chargennummer2859380 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number10488099
Chargennummer2859468 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number10488099
Chargennummer2900195 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number10488099
Chargennummer2900175 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number10488099
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die Krebsforschung
    Aktionscode24147
    Gültig bis zum2025-07-31
  • Invitrogen , ABI Applied Biosystems , Thermo Scientific , Affymetrix eBioscience
    Exklusive Einsparungen für den Erfolg Ihrer Forschung.
    Aktionscode: 24108
    Gültig bis zum2025-07-04
  • Mehrere Hersteller
    Exklusive Ersparnis, zeitlich begrenztes Angebot.
    Aktionscode: 24112
    Gültig bis zum2025-06-20
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ E-Gel™ DNA-Leiter, 50 bp >