Learn More
Invitrogen™ TrackIt™ 100 bp DNA-Leiter
GREENER_CHOICE
Geeignet für die Größenbestimmung doppelsträngiger DNA-Fragmente von 100–1.500 bp
Marke:  Invitrogen™ 10488058
174.67 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10778594
  • 262.00 CHF / 100 Reaktionen
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Includes: Enthält: TrackIt™ 100 bp-DNA-Leiter (0,1 μg/μl) in 10 mmol Tris-HCl (pH 7,5), 10 mmol EDTA (pH 8,0), 0,06 % XCFF, 0,6 % Tartrazin und 5 % Glycerin; für 100 Anwendungen
Beschreibung
Beschreibung
Invitrogen TrackIt 100 bp DNA Ladder is ready to use and designed for sizing and approximate quantification of double-stranded DNA in the range of 100 bp to 2,000 bp. 100 bp DNA Ladder consists of 13 individual chromatography-purified DNA fragments and has reference bands at 2000, 1500, and 600 bp for easy orientation.
TrackIt 100 bp DNA Ladder is ideal for separation on 1–2% agarose gels.
Die TrackIt™ 100 bp-DNA-Leiter wird aus Plasmid-haltigen Wiederholungen des 100 bp-DNA-Fragments hergestellt. Die TrackIt 100 bp-DNA-Leiter wird mit zwei speziellen Markierungsfarbstoffen, Xylencyanol FF (XCFF) und Tartrazin, formuliert. Dadurch können Sie die DNA-Migration während der Elektrophorese visuell verfolgen. Außerdem wird angezeigt, wann die maximale Auflösung erreicht ist. Die Farbmarker überdecken nicht die DNA-Banden in der Leiter, da die Farbstoffe außerhalb der meisten DNA-Banden in der Leiter laufen.
  • Besteht aus 15 Fragmenten in Schritten von 100 bp, die in der Größe von 100–1.500 bp reichen und über eine zusätzliche Bande bei 2.072 bp verfügen
  • Die 600 bp-Referenzbande ist etwa 2-mal heller als die übrigen Banden und ermöglicht so die einfache Bestimmung der Bandengröße
  • Hergestellt aus einzigartigen Farbmarkern, XCFF und Tartrazin
  • Entwickelt für die Verwendung mit E-Gel™ Agarose-Gelen und TBE/TAE-Agarose-Gelen
  • Lieferung in einem einsatzbereiten Format, das bei Raumtemperatur stabil ist
  • Darstellung mit den Farbstoffen Ethidiumbromid oder SYBR™ Green
  • Kompatibel mit Agarose- und E-Gel™ Gelen
Acrylamid-Gelelektrophorese, Agarose-Gelelektrophorese, Reinigung und Analyse von DNA und RNA, Gelelektrophorese und Blotting von Nukleinsäuren
Bestellinformation
Versandbedingung: Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis oder Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
• 500 μL TrackIt 100 bp DNA Ladder
• 1 mL 6X TrackIt Cyan/Orange Loading Buffer
Store at room temperature or at 4°C for up to 24 months. For longer periods, store at -20°C.
Agarose
Ja
100 bp bis 2.000 bp
Agarose-Gel
100 Anwendungen
50 μg
Einzeln Chromatographie-gereinigte DNA-Fragmente
0,1 μg/μl
DNA-Leiter
1 ml
50 μg
Nachhaltige Verpackung
TrackIt™
Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf Trockeneis
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2795509 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number10488058
Chargennummer2810079 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number10488058
Chargennummer2809965 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number10488058
Chargennummer2833036 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number10488058
Chargennummer2847803 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number10488058
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ TrackIt™ 100 bp DNA-Leiter > 100 Anwendungen