Learn More
Invitrogen™ TrackIt™ 50 bp DNA Ladder
GREENER_CHOICE
Vorgemischt mit Probenpuffer für einen praktischen Ladevorgang
Marke:  Invitrogen™ 10488043
179.20 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10082642
  • 256.00 CHF / 100 Reaktionen
Lager vorrätig
Verfügbare Aktionen anzeigen
Beschreibung
TrackIt™ 50bp DNA Ladder consists of 16 blunt-ended fragments at 50bp increments and is suitable for sizing double-stranded DNA from 50 to 800bp. This ladder can be stained with SYBR™ Safe, ethidium bromide and other nucleic acid stains or radiolabeled using T4 polynucleotide kinase or T4 DNA polymerase. For easy reference on agarose gels, the 350bp band is two- to three-times brighter than the other bands in the ladder. Compatible with agarose and E-Gel™ gels.
Acrylamide Gel Electrophoresis, Agarose Gel Electrophoresis, DNA and RNA Purification and Analysis, Nucleic Acid Gel Electrophoresis and Blotting
TrackIt™ 50 bp-DNA-Leiter besteht aus 16 Fragmenten mit stumpfem Ende in Schritten von 50 bp und eignet sich für die Größenbestimmung doppelsträngiger DNA von 50 bis 800 bp. Dieser Größenstandard kann mit SYBR™ Safe Ethidiumbromid und anderen Nukleinsäurefarbstoffen gefärbt oder mit T4 Polynukleotid-Kinase oder T4 DNA-Polymerase radiomarkiert werden. Zur Erzielung einer einfachen Referenz auf Agarose-Gel ist das 350 bp-Band zwei- bis dreimal heller als die der anderen Banden in der Leiter. Kompatibel mit Agarose- und E-Gel™-Gelen
Acrylamid-Gelelektrophorese, Agarose-Gelelektrophorese, Reinigung und Analyse von DNA und RNA, Gelelektrophorese und Blotting von Nukleinsäuren
Bestellinformation
Versandbedingung: Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis oder Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
• 500 μL TrackIt 50 bp DNA Ladder
• 1 mL 6X TrackIt Cyan/Orange Loading Buffer
Store at room temperature or at 4°C for up to 24 months. For longer periods, store at -20°C.
Agarose
Ja
100 bp bis 2.500 bp
Agarose-Gel
100 Anwendungen
50 μg
Einzeln Chromatographie-gereinigte DNA-Fragmente
0,1 μg/μl
DNA-Leiter
1 ml
500 μl
Nachhaltige Verpackung
TrackIt™
Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf Trockeneis
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ TrackIt™ 50 bp DNA Ladder > 100 Anwendungen