Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ Sizing DNA Ladder
Gebrauchsfertige DNA-Leiter zur Verwendung mit E-Gel™ Agarose-Fertiggelen für routinemäßigen Durchsatz.
Marke: Invitrogen™ 10488100
253.60 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: DNA-Leiter und 1 Fläschchen mit 1X E-Gel™ Probenladepuffer
Beschreibung
Die Invitrogen E-Gel Größenbestimmungs-DNA-Leiter wurde für die Größenbestimmung und die ungefähre Quantifizierung von doppelsträngiger DNA im Bereich von 50 bis 1.500 bp entwickelt. Die E-Gel Größenbestimmungs-DNA-Leiter besteht aus 19 einzelnen, Chromatographie-aufgereinigten DNA-Fragmenten mit Referenzbanden bei 1.000, 500 und 200 bp für die einfache Ausrichtung.
Die E-Gel Größenbestimmungs-DNA-Leiter wurde speziell für optimale Leistung bei E-Gel Agarose-Fertiggelen formuliert.
Besondere Eigenschaften der E-Gel Größenbestimmungs-DNA-Leiter:
- Leistung: für die Verwendung bei E-Gel SizeSelect ll Agarose-Gelen optimiert
- Scharfe, klare Banden: chromatographisch aufgereinigte DNA-Fragmente für konsistente und zuverlässige Ergebnisse; bei Raumtemperatur bis zu sechs Monate stabil
- Gebrauchsfertig: mit Ladepuffer vorgemischt
- Komfortabel—1X E-Gel Probenladepuffer wird mitgeliefert
- Präzise: eine exakte Menge von DNA in jeder Bande
Spezifikation
• 2x 1,25 ml E-Gel Größenbestimmungs-DNA-Leiter • 1,25 ml 1X E-Gel Probenladepuffer Lagerung bei Raumtemperatur oder bei 4 °C bis zu 6 Monate. Längere Lagerung bei -20 °C. |
|
Agarose | |
Ja | |
50 bp bis 1500 bp | |
Single Comb E-Gele, SizeSelect™ II E-Gele | |
100 applications | |
Einzeln Chromatographie-gereinigte DNA-Fragmente |
0,002 µg/µl | |
DNA-Leiter | |
1,25 ml | |
2 × 1,25 ml | |
Nachhaltige Verpackung | |
Freigegeben für den Versand ohne Kühlung oder auf nassem Eis oder Trockeneis |