Learn More
Mettler Toledo™ InLab™ Sensorkabel: S7 Verbindungsstück
Elektrodenkabel zum Anschluss der Mettler Toledo InLab Sensoren an alle Mettler Toledo Messgeräte.
77.15 CHF - 205.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Mettler Toledo InLab Sensoren
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum Anschluss von Mettler Toledo InLab-Sensoren an ein beliebiges Messgerät
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 11
Produktcode Marke Anschlusstypen Länge (angloamerikanisch) Kabel Länge (metrisch) Kabel Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Anschlusstypen Länge (angloamerikanisch) Kabel Länge (metrisch) Kabel Preis Menge & Verfügbarkeit  
15579651
Unterlagen ansehen
Mettler Toledo™
30281916
S7-BNC 9.8 ft. 3.0 m
116.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15569651
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Mettler Toledo™
30281915
S7-BNC 4 ft. 1.2 m
77.15 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
15589651
Unterlagen ansehen
Mettler Toledo™
30281917
S7-BNC 16.4 ft. 5.0 m
142.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15599651
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Mettler Toledo™
30281918
S7-BNC, IP67 wasserfest 4 ft. 1.2 m
84.15 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15519661
Unterlagen ansehen
Mettler Toledo™
30281920
S7-DIN 19262 9.8 ft. 3.0 m
129.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15509661
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Mettler Toledo™
30281919
S7-DIN 19262 4 ft. 1.2 m
84.90 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15529661
Unterlagen ansehen
Mettler Toledo™
30281921
S7-DIN 19262 16.4 ft. 5.0 m
168.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15569661
Unterlagen ansehen
Mettler Toledo™
30281925
S7-Lemo 00 4 ft. 1.2 m
205.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15579661
Unterlagen ansehen
Mettler Toledo™
30281926
S7-None 9.8 ft. 3.0 m
99.95 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15589661
Unterlagen ansehen
Mettler Toledo™
30281927
S7-None 16.4 ft. 5.0 m
142.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15599661
Unterlagen ansehen
Mettler Toledo™
30281928
S7-None 32.8 ft. 10 m
201.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Abnehmbar
  • Wiederverwertbar
Spezifikation
Spezifikation
Mettler Toledo InLab Sensoren
Zum Anschluss von Mettler Toledo InLab-Sensoren an ein beliebiges Messgerät
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Mettler Toledo™ InLab™ Sensorkabel: S7 Verbindungsstück