Learn More
Mettler Toledo™ InLab™ Sensorkabel: S7 Verbindungsstück
Elektrodenkabel zum Anschluss der Mettler Toledo InLab Sensoren an alle Mettler Toledo Messgeräte.
Marke:  Mettler Toledo™ 30281920
124.50 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15519661
  • 129.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Abnehmbar
  • Wiederverwertbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
S7-DIN 19262
Zum Anschluss von Mettler Toledo InLab-Sensoren an ein beliebiges Messgerät
3.0 m
Mettler Toledo InLab Sensoren
9.8 ft.
Name des Produkts
Mettler Toledo™ InLab™ Sensorkabel: S7 Verbindungsstück > Steckverbinder:DIN 19262; Länge:3m (9,8 ft.)