Learn More
Mettler Toledo™ InLab™ Sensorkabel: S7 Verbindungsstück
Elektrodenkabel zum Anschluss der Mettler Toledo InLab Sensoren an alle Mettler Toledo Messgeräte.
Marke: Mettler Toledo™ 30281919
78.94 CHF gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Abnehmbar
- Wiederverwertbar
Spezifikation
S7-DIN 19262 | |
Zum Anschluss von Mettler Toledo InLab-Sensoren an ein beliebiges Messgerät | |
1.2 m |
Mettler Toledo InLab Sensoren | |
4 ft. |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85%