Learn More
Mettler Toledo™ InLab™ Sensorkabel: S7 Verbindungsstück
Elektrodenkabel zum Anschluss der Mettler Toledo InLab Sensoren an alle Mettler Toledo Messgeräte.
Marke:  Mettler Toledo™ 30281925
199.50 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15569661
  • 205.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Abnehmbar
  • Wiederverwertbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
S7-Lemo 00
Zum Anschluss von Mettler Toledo InLab-Sensoren an ein beliebiges Messgerät
1.2 m
Mettler Toledo InLab Sensoren
4 ft.
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Mettler Toledo™ InLab™ Sensorkabel: S7 Verbindungsstück > Steckverbinder:Lemo 00; Länge:1,2 m (4 ft.)