Learn More
Miele Professional™ Injektordüse
Arretierung E 354 höhenverstellbar, zur optimalen Positionierung des Laborglases auf der Düse
Marke: Miele Professional™ 3809540
63.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Geeignet für Einspritzdüse E 352
- Höhenverstellbare Verriegelung
- Geeignet für z. B. Flaschen, Erlenmeyerkolben und Rundkolben
Spezifikation
Arretierung | |
Edelstahl | |
220 mm |
Edelstahl | |
Laborspüler |