Learn More
Indol-3-essigsäure, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11448880
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Indol-3-essigsäure, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11448880
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
Artikelnummer. 11448880
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10556.06
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
It is applied as plant growth hormone. is an inducer of plant cell elongation and division shown to cause uncontrolled growth.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als pflanzliches Wachstumshormon eingesetzt und ist ein Induktor der Zelllängung und -teilung, der nachweislich unkontrolliertes Wachstum verursacht.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol (50 mg/ml), Methanol, DMSO und Chloroform (sparsam). Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Lichtempfindlich. Bei -20 °C lagern. Inkompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 87-51-4
Summenformel C10H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 175.19
MDL-Nummer MFCD00005636
InChI-Schlüssel SEOVTRFCIGRIMH-UHFFFAOYSA-N
Synonym indole-3-acetic acid, 3-indoleacetic acid, heteroauxin, indoleacetic acid, 1h-indole-3-acetic acid, 2-1h-indol-3-yl acetic acid, rhizopin, 1h-indol-3-ylacetic acid, indol-3-ylacetic acid, rhizopon aMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 802
ChEBI CHEBI:16411
IUPAC-Name 2-(1H-Indol-3-yl)Ethansäure
SMILES OC(=O)CC1=CNC2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indole-3-acetic acid
Schmelzpunkt ∼167°C (decomposition)
Flammpunkt 171°C (339°F)
Menge 5 g
Beilstein 143358
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Merck Index 14,4964
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol (50mg/ml),methanol,DMSO,and chloroform (sparingly). Insoluble in water.
Formelmasse 175.19
Reinheit (%) ≥98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10248453 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/04/2024 Catalog NumberA10556.22,A10556.14,A10556.36,A10556.06
Chargennummer10237576 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberA10556.22,A10556.14,A10556.36,A10556.06
Chargennummer10105606 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA10556.22,A10556.14,A10556.36,A10556.06
ChargennummerJ5993A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA10556.22,A10556.14,A10556.36,A10556.06
Chargennummer10217615 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA10556.22,A10556.14,A10556.36,A10556.06
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Indole-3-acetic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1H-Indole-3-acetic acid
Name des Produkts
Indol-3-essigsäure, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals >