Learn More
Indol-3-buttersäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11432308
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Indol-3-buttersäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11432308
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11432308
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15260.06
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 133-32-4 | C12H13NO2 | 203.241 g/mol
Indole-3-butyric acid is auxin-family plant hormone (phytohormone). IBA is thought to be a precursor of indole-3-acetic acid (IAA) the most abundant and the basic auxin natively occurring and functioning in plants. IAA generates the majority of auxin effects in intact plants, and is the most potent native auxin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Indol-3-Butansäure ist ein Pflanzenhormon aus der Auxin-Familie (Phytohormone). IBA gilt als Vorläufer der Indol-3-Essigsäure (IAA), dem am häufigsten vorkommenden und basischen Auxin, das in Pflanzen wirkt. IAA erzeugt die Mehrzahl der Auxin-Effekte in intakten Pflanzen und ist das stärkste native Auxin.
Löslichkeit
In Wasser löslich (0.25 g/l).
Hinweise
Luftempfindlich. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 133-32-4
Summenformel C12H13NO2
Molekulargewicht (g/mol) 203.241
MDL-Nummer MFCD00005664
InChI-Schlüssel JTEDVYBZBROSJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym indole-3-butyric acid, 3-indolebutyric acid, 4-1h-indol-3-yl butanoic acid, indolebutyric acid, hormodin, 1h-indole-3-butanoic acid, seradix, indole-3-butanoic acid, jiffy grow, 4-indol-3-yl butyric acid
PubChem CID 8617
ChEBI CHEBI:33070
IUPAC-Name 4-(1H-Indol-3-yl)Butansäure
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CN2)CCCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indole-3-butyric Acid
Schmelzpunkt 121°C to 125°C
Prozentgehaltsbereich 98%
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 171120
Merck Index 14,4965
Löslichkeitsinformationen Soluble in water(0.25g/L).
Formelmasse 203.24
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer10251456 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 ArtikelnummerA15260.22,A15260.06,A15260.14
Chargennummer10225802 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/09/2023 ArtikelnummerA15260.22,A15260.06,A15260.14
Chargennummer10210197 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/07/2022 ArtikelnummerA15260.22,A15260.06,A15260.14
Chargennummer10238034 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 ArtikelnummerA15260.22,A15260.06,A15260.14
ChargennummerX18C041 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 ArtikelnummerA15260.22,A15260.06,A15260.14
Name des Produkts
Indol-3-buttersäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >