Learn More
1H-Indol-3-essigsäure, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10275350
Verfügbar ab: 30-06-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
1H-Indol-3-essigsäure, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10275350 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
10 g, Glasflasche, 10 Gramm
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10275350
Marke: Thermo Scientific Acros 122160100
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
1H-Indol-3-Essigsäure (CAS Nr. 87-51-4), auch bekannt als Indol-3-Essigsäure, ist eine Monocarbonsäure, die hauptsächlich als Pflanzenwachstumshormon verwendet wird und das häufigste natürlich vorkommende Pflanzenhormon der Auxin-Familie ist.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Informationen
• 1H-Indol-3-Essigsäure ist ein zur Auxin-Klasse gehörendes Pflanzenwachstumshormon.Es gilt auch als Auslöser für die Dehnung und Teilung von Pflanzenzellen, was zu unkontrolliertem Wachstum führen kann.
Anwendungen
• Diese Verbindung ist eine Monocarbonsäure; eine Essigsäure, bei der eines der Methylhydrogene durch eine 1H-indol-3-yl-Gruppe ersetzt wurde.
•Neben seiner Rolle als Pflanzenhormon reguliert diese Verbindung Gewebedifferenzierung, apikale Dominanz sowie Reaktionen auf Licht, Schwerkraft und Krankheitserreger.
• Sie kann als Signalmolekül verwendet werden, das für die Entwicklung von Pflanzenorganen und die Koordination des Wachstums erforderlich ist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 87-51-4
Summenformel C10H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 175.19
MDL-Nummer MFCD00005636
InChI-Schlüssel SEOVTRFCIGRIMH-UHFFFAOYSA-N
Synonym indole-3-acetic acid, 3-indoleacetic acid, heteroauxin, indoleacetic acid, 1h-indole-3-acetic acid, 2-1h-indol-3-yl acetic acid, rhizopin, 1h-indol-3-ylacetic acid, indol-3-ylacetic acid, rhizopon a
PubChem CID 802
ChEBI CHEBI:16411
IUPAC-Name 2-(1H-Indol-3-yl)Ethansäure
SMILES OC(=O)CC1=CNC2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1H-Indole-3-acetic acid
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 167.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Flammpunkt 171°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 10 g
Beilstein 22, 66
Merck Index 15, 5004
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 8g/L (20°C). Other solubilities: soluble in acetone and ether,freely soluble in alcohol,sparingly soluble in chloroform
Formelmasse 175.19
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0467527 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog Number122165000,122160250,122161000,122160100
ChargennummerA0461579 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/03/2024 Catalog Number122160250,122165000,122161000,122160100
ChargennummerA0443883 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/01/2024 Catalog Number122160250,122165000,122161000,122160100
ChargennummerA0399006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number122160250,122165000,122161000,122160100
ChargennummerA0394703 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number122160250,122165000,122161000,122160100
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-(1H-indol-3-yl)acetic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
1H-Indol-3-essigsäure, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals >