Learn More
Imidazo-[1,2-a]-pyridin-6-ylmethanol, 97 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10730154
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Imidazo-[1,2-a]-pyridin-6-ylmethanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10730154
1 g, 1 Gramm
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10730154
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC33109DA
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Chemische Identifikatoren
CAS 132213-07-1
Summenformel C8H8N2O
Molekulargewicht (g/mol) 148.165
InChI-Schlüssel IEOADZOTWIMSMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym imidazo 1,2-a pyridin-6-ylmethanol, 6-hydroxymethyl imidazo 1,2-a pyridine, imidazo 1,2-a pyridine-6-methanol, imidazo 1,2-a pyridin-6-yl-methanol, imidazo 1,2-a pyridin-6-yl methanol, acmc-209zmz, imidazo 1,2-a pyridin-6yl methanol, 6-hydroxymethyl imidazo 1,2-a pyridin, 4-hydroimidazo 1,2-a pyridin-6-ylmethan-1-olMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 7060530
IUPAC-Name Imidazo-[1,2-a]-pyridin-6-ylmethanol
SMILES C1=CC2=NC=CN2C=C1CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Imidazo[1, 2-a]pyridin-6-ylmethanol
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 148.16
Reinheit (%) 97%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Imidazo-[1,2-a]-pyridin-6-ylmethanol, 97 %, Thermo Scientific™ >