Learn More
N-(Imidazo[1,2-a]pyridin-6-ylmethyl)-N-methylamin, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10173084
Click to view available options
Menge:
250 mg
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(Imidazo[1, 2-a]pyridin-6-ylmethyl)-N-methylamine
CAS 864068-82-6
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Summenformel C9H11N3
MDL-Nummer MFCD08271888
Menge 250 mg
Synonym n-imidazo 1,2-a pyridin-6-ylmethyl-n-methylamine, imidazo 1,2-a pyridin-6-ylmethyl methyl amine, 1-imidazo 1,2-a pyridin-6-yl-n-methylmethanamine, 4-hydroimidazo 1,2-a pyridin-6-ylmethyl methylamine, imidazo 1,2-a pyridine-6-methanamine,n-methyl
InChI-Schlüssel VTAYGJSBPFKWJX-UHFFFAOYSA-N
SMILES CNCC1=CN2C=CN=C2C=C1
IUPAC-Name 1-Imidazo[1,2-a]Pyridin-6-yl-N-Methylmethanamin
Molekulargewicht (g/mol) 161.21
PubChem CID 7537497
Formelmasse 161.21
Reinheit (%) 95%