Learn More
Imetit-Dihydrobromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
An extremely potent, high affinity agonist at H3 and H4 receptors
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Imetit dihydrobromide |
Farbe | Weiß |
Menge | 50 mg |
Löslichkeitsinformationen | Freely soluble in water,practically insoluble in acetone /n |
Formelmasse | 332.06 |
Reinheit (%) | 98% |
Physikalische Form | Pulver |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
Q15I059 | Analysenzertifikat | 26/04/2022 | J62346.MF,J62346.MB,J62346.MC |
U25B032 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | J62346.MF,J62346.MB,J62346.MC |
M29G013 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | J62346.MF,J62346.MB,J62346.MC |
G27X036 | Analysenzertifikat | 06/12/2021 | J62346.MF,J62346.MB,J62346.MC |
F30X071 | Analysenzertifikat | 06/12/2021 | J62346.MF,J62346.MB,J62346.MC |