Learn More
Dimethylsulfoxid, Fisher BioReagents™ Artikelnummer.: 10103483
Zum Warenkorb hinzufügen
Dimethylsulfoxid, Fisher BioReagents™
Artikelnummer. 10103483
100 mL, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
100 mL
1 L
4 L
Verpackung:
Glasflasche
HDPE-Flasche
Artikelnummer. 10103483
Marke: Fisher BioReagents BP231100
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dimethylsulfoxid, >-99,7 %, C2H6OS, CAS-Nummer-67-68-5, Methan, Sulfinylbis, DMSO, Demasorb, Dimethylsulfoxid, Demaven, Dimethylsulfoxid, Demsodrox, Dimethylsulfoxid, Dimexid, Methylsulfoxid, 100 ml, < -0,30 Absorptionseinheiten bei 280 nm, Dampfdruck: 0,55 mbar bei 20 °C, > -99,7 %
Dimethylsulfoxid, >-99,7 %, C2H6OS, CAS-Nummer-67-68-5, Methan, Sulfinylbis, DMSO, Demasorb, Dimethylsulfoxid, Demaven, Dimethylsulfoxid, Demsodrox, Dimethylsulfoxid, Dimexid, Methylsulfoxid, 100 ml, <-0,30 Absorptionseinheiten bei 280 nm, Dampfdruck: 0,55 mbar bei 20 °C, > -99,7 %
DMSO ist ein Kryokonservierungsmittel für Zellen und kann auch für bakterielle Transformationen verwendet werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67-68-5
Summenformel C2H6OS
Molekulargewicht (g/mol) 78.13
MDL-Nummer MFCD00002089
InChI-Schlüssel IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
IUPAC-Name Methylsulfinylmethan
SMILES CS(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethyl Sulfoxide
Schmelzpunkt 18,4 °C
Extinktion ≤0.30 Absorbance Units at 280nm
Farbe Farblos
Hinweise zur Zersetzung >190°C
Dichte 1.100g/cm³
Siedepunkt 189°C
Menge 100 mL
Identifizierung Pass Test
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Prozentgehaltsbereich ≥99.7 %
Rückstand nach Verdampfung 0.001% max.
Strukturformel (CH3)2SO
Dampfdruck 0.55mbar at 20°C
Viskosität 1.98 mPa/s at 25°C
Wasser 0.2% max.
Merck Index 15, 3285
Formelmasse 78.13
Reinheit (%) ≥99.7%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • Methyl sulfoxide
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Dimethylsulfoxid, Fisher BioReagents™ >