Learn More
N,N-Dimethylformamid, 99.8 %, ExtraDry über Molekularsieb, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10045421 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
100 mL, AcroSeal™ Glasflasche, 100 Milliliter
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
2.50 Liter
500 Milliliter
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
N,N-Dimethylformamid, 99,8 %, C3H7NO, CAS-Nummer-68-12-2, n,n-Dimethylmethanamid, n-Formaldimethylamin, Formamid, n,n-Dimethyl, dwumetyloformimid, Dimethylformamid, DMFA, Dimethylformamid, Dimetilamid, dmf, Dimethylformamid, 1 L, max. 0,01 %, Dampfdruck: 4,9 mbar bei 20 °C, 04, 58
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
CAS 68-12-2
Summenformel C3H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 73.10
MDL-Nummer MFCD00003284
InChI-Schlüssel ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
PubChem CID 6228
ChEBI CHEBI:17741
IUPAC-Name N,N-Dimethylformamid
SMILES CN(C)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N-Dimethylformamide
Schmelzpunkt -61.0°C
Namenshinweis water <50 ppm
CAS Min. % 99.75
Farbe Weiß bis Beige
CAS Max. % 100.0
Hinweise zur Zersetzung >350°C
Dichte 0.9450g/mL
Siedepunkt 153.0°C
Menge 100 mL
Flammpunkt 58°C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Physikalische Form Kristallpulver
Brechungsindex 1.4290 to 1.4320
Prozentgehaltsbereich 99.8%
Relative Dichte 0.945
Strukturformel HCON(CH3)2
Dampfdruck Vapor Pressure: 4.9mbar at 20°C
Viskosität 0.8 mPa.s (20°C)
Beilstein 04, 58
Wasser 0.005% Max. (Coulometric)
Fieser 01,278; 02,153; 03,115; 04,184; 05,247; 07,124; 08,189; 09,182; 11,198; 12,203; 13,124; 14,148; 16,144
Merck Index 15, 3267
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with most organic solvents
Formelmasse 73.09
Reinheit (%) 99.8%
Güte extra trocken, über Molekularsieb
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N-Dimethylformamide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
N,N-Dimethylformamid, 99.8 %, ExtraDry über Molekularsieb, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals >