Learn More
S-(2-Aminoethyl)isoharnstoffdihydrobromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11369065
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
S-(2-Aminoethyl)isoharnstoffdihydrobromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11369065
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11369065
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L14232.06
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 56-10-0 | C3H11Br2N3S | 281.01 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56-10-0
Summenformel C3H11Br2N3S
Molekulargewicht (g/mol) 281.01
MDL-Nummer MFCD00037011
InChI-Schlüssel XDVMCVGTDUKDHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-aminoethyl isothiourea dihydrobromide, antiradon, antirad, surrectan, ixecur, 2-aminoethyl carbamimidothioate dihydrobromide, usaf xr-31, 2-2-aminoethyl-2-thiopseudourea dihydrobromide, 2-aminoethylisothiouronium dibromide, carbamimidothioic acid, 2-aminoethyl ester, dihydrobromide
PubChem CID 5940
IUPAC-Name 2-Aminoethylcarbamidothioat; Dihydrobromid
SMILES C(CSC(=N)N)N.Br.Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material S-(2-Aminoethyl)isothiourea dihydrobromide
Schmelzpunkt 190°C to 192°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 5 g
Beilstein 3911163
Merck Index 14,178
Formelmasse 281.02
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerM22K003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2024 ArtikelnummerL14232.06,L14232.14
ChargennummerU09J007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/08/2023 ArtikelnummerL14232.06,L14232.14
ChargennummerS18H018 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/11/2022 ArtikelnummerL14232.06,L14232.14
ChargennummerP24H016 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/07/2022 ArtikelnummerL14232.06,L14232.14
ChargennummerL01U035 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 ArtikelnummerL14232.06,L14232.14
Name des Produkts
S-(2-Aminoethyl)isoharnstoffdihydrobromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >