Learn More
Imetit-Dihydrobromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15454749
Zum Warenkorb hinzufügen
Imetit-Dihydrobromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15454749
100 mg
Click to view available options
Menge:
25 mg
50 mg
100 mg
Artikelnummer. 15454749
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J62346.MC
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Ein extrem potenter, hochaffiner Agonist der H3- und H4-Rezeptoren
An extremely potent, high affinity agonist at H3 and H4 receptors
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 32385-58-3
Summenformel C6H12Br2N4S
Molekulargewicht (g/mol) 332.06
MDL-Nummer MFCD00153816
InChI-Schlüssel DOBOYMKCRRLTRF-UHFFFAOYSA-N
Synonym imetit dihydrobromide, imetit hydrobromide, s-2-imidazol-4-yl ethyl isothiourea, s-2-1h-imidazol-4-yl ethyl isothiourea dihydrobromide, 2-1h-imidazol-4-yl ethyl carbamimidothioate dihydrobromide, s-2-imidazol-4-yl ethyl isothiourea dihydrobromide, imetit dihydrobromide hplc, s-2-imidazol-4-yl ethyl isothiourea 2hbr, s-2-imidazol-4-yl ethyl isothiourea dihydrochloride, 2-2-1h-imidazol-5-yl ethyl isothiourea dihydrobromide
PubChem CID 11957573
ChEBI CHEBI:64151
IUPAC-Name 2-(1H-Imidazol-5-yl)ethyl carbamimidothioat; Dihydrobromid
SMILES Br.Br.NC(=N)SCCC1=CN=CN1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Imetit dihydrobromide
Farbe Weiß
Menge 100 mg
Löslichkeitsinformationen Freely soluble in water,practically insoluble in acetone /n
Formelmasse 332.06
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerQ15I059 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/04/2022 Catalog NumberJ62346.MF,J62346.MB,J62346.MC
ChargennummerU25B032 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberJ62346.MF,J62346.MB,J62346.MC
ChargennummerM29G013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberJ62346.MF,J62346.MB,J62346.MC
ChargennummerG27X036 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog NumberJ62346.MF,J62346.MB,J62346.MC
ChargennummerF30X071 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog NumberJ62346.MF,J62346.MB,J62346.MC
Name des Produkts
Imetit-Dihydrobromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >