Learn More
Invitrogen™ iBind™ Flex Solution Kit
Nachweiskit für die Verwendung mit iBind™ Flex Western-System
178.00 CHF - 556.00 CHF
Spezifikation
Nachweisverfahren Kolorimetrisch, chromogen, chemolumineszent
Membrane Compatibility PVDF, Nitrozellulose
Produktlinie iBind™
Zur Verwendung mit (Geräte) iBind Flex Western Gerät
Anzahl Reaktionen 10 Midi-Blots oder 20 Mini-Blots
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Produkttyp Kitinhalt Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Produkttyp Kitinhalt Preis Menge & Verfügbarkeit  
15357248
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
SLF2020
Flex Lösungskit iBind™ Flex 5X Buffer, iBind™ Flex 100X Additive
178.00 CHF
1 Set
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
15901907
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
SLF2020X4
Flex Lösungskit
556.00 CHF
4 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
iBind™ Flex Solution ist eine herstellereigene Formulierung, die mit nachgeschalteten Fluoreszenzdetektoren/Chemolumineszenzdetektoren kompatibel ist. Sie dient als kombinierte Blockierungs-, Wasch- und Antikörperverdünnungslösung zur Verarbeitung von bis zu einem Midi-Blot, zwei Mini-Blots oder sechs vertikal geschnittenen Strip-Blots bei Verwendung mit dem iBind™ Flex Western Gerät und den iBind™ Flex Cards.
Jedes Kit enthält ausreichend Reagenzien für 10 Midi-Blots oder 20 Mini-Blots.
Fluoreszenzdetektion(FD)-Lösung (Inhalt)
  • iBind Flex FD 5X Buffer
  • iBind Flex 100X Additive
  • iBind Flex FD 10 % SDS
Chemolumineszenzlösung (Inhalt)
  • iBind Flex 5X Buffer
  • iBind Flex 100X Additive
Bei 2 °C bis 8 °C lagern.
Spezifikation
Spezifikation
Kolorimetrisch, chromogen, chemolumineszent
iBind™
10 Midi-Blots oder 20 Mini-Blots
PVDF, Nitrozellulose
iBind Flex Western Gerät
Flex Lösungskit
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ iBind™ Flex Solution Kit