Learn More
Invitrogen™ iBind™ Flex Cards
Karte zur Verwendung mit dem iBind™ Flex Western-Blot-Gerät.
Marke: Invitrogen™ SLF2010
234.96 CHF gültig bis 2024-11-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Glasfaserverstärkte Karte mit Filer-Papierstapel am Boden
- 10 Karten pro Karton
Spezifikation
10 Karten | |
Chromogen, chemolumineszierend, fluoreszierend | |
iBind Flex Western-Apparatur | |
iBind Flex | |
1 Midi-Blot, 6 vertikal geschnittene Strip-Blots, 2 Mini-Blots pro Karte | |
10 Karten |
1 Midi-Blot, 6 vertikal geschnittene Strip-Blots, 2 Mini-Blots | |
Western Blot | |
Nitrozellulose, PVDF | |
ca. 2,5 Std. | |
Karte | |
Raumtemperatur |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.