Learn More
Thermo Scientific™ Taq Buffers (10X)
Thermo Scientific 10X Taq Buffers are ready-to-use buffers for PCR using Taq DNA Polymerases (both recombinant and native). Available in different compositions and also without detergents.
Marke:  Thermo Scientific™ B55
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11859622
  • 35.69 CHF / 4 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific 10X Taq Buffers are ready-to-use buffers for PCR using Taq DNA polymerases (both recombinant and native). They are available in different compositions and also without detergents.
Qualitätskontrolle
  • Geprüft und zertifiziert auf die Abwesenheit von Endo-, Exodeoxyribonukleasen, Ribonukleasen und funktionell getestet in der Amplifikation von 956 Bp-DNA-Fragmenten eines Single-Copy-Gens humaner genomischer DNA
Material
  • 100 mM Tris-HCl (pH 8,8 bei 25°C)
  • 500 mM KCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Enthält:
• 4 x 1,25 ml 10x Taq Puffer ohne DetergentStore Bei -20°C lagern.
Taq DNA-Polymerase
4 x 1.25 mL
Wet or Dry Ice
10X
Flüssig
10x Taq-Puffer ohne Reinigungsmittel
PCR
Standard-PCR
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Taq Buffers (10X) > 4 x 1,25 ml; ohne Reinigungslösung