Learn More
Cole Parmer Penetrometer
Entwickelt für ASTM™ Penetrationstests an Erdölprodukten und für Konsistenztests an einer Vielzahl von Lebensmittelprodukten, Kosmetika, Pasten und anderen festen bis halbfesten Produkten
Marke:  Cole Parmer 59860-30
Artikelnummer. 11775259
  • 5170.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 01-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Kolben, 47,5 g; Gewichte, 50 und 100 g
Beschreibung
Beschreibung
  • Präzise gefertigt und robust konstruiert, um eine lange Lebensdauer in Labor- und Feldanwendungen zu gewährleisten
  • Voller Penetrationsbereich von 0 bis 62 mm mit 1/10 mm Unterteilungen (0 bis 620 Penetrationsskala)
  • Nimmt Konen und Nadeln auf, um alle ASTM-Tests für Schmierfette, Asphalt, Petroleumwachse und Petrolatum-Gelees durchzuführen
  • Das kompakte Design ermöglicht einen einfachen Transport
  • Die Kopfbaugruppe passt sich der genauen Positionierung der Spitze der Nadel oder des Konus auf der Oberfläche der Probe an
  • Der stabile Gusseisenboden bietet eine hervorragende Unterstützung und verfügt über eine eingebaute Wasserwaage und eine Nivellierschraube, um eine korrekte Ausrichtung des Penetrometers während der Prüfung zu gewährleisten
  • L × B × H:15 × 15 × 46cm (6 × 6 × 18 in.)
Spezifikation
Spezifikation
Kolben, Gewichte
12 lb.
5,4 kg
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Cole Parmer Penetrometer > Penetrometer