Learn More
Thermo Scientific™ Taq Buffers (10X)
Thermo Scientific 10X Taq Buffers are ready-to-use buffers for PCR using Taq DNA Polymerases (both recombinant and native). Available in different compositions and also without detergents.
35.63 CHF - 36.01 CHF
Spezifikation
Polymerase Taq DNA-Polymerase
Menge 4 x 1.25 mL
Forschungskategorie PCR
Versandbedingung Wet or Dry Ice
Konzentration 10X
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Produkttyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Produkttyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
11859622
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
B55
10x Taq-Puffer ohne Reinigungsmittel
35.69 CHF
4 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11819622
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
B38
10x Taq-Puffer mit KCl
36.01 CHF
4 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11879602
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
B16
10x Taq-Puffer mit KCl und 15 mM MgCl2
35.67 CHF
4 Stück
Verfügbar ab: 20-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11899612
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
B33
10x Taq-Puffer mit (NH4) 2SO4
35.63 CHF
4 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11809622
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
B34
10x Taq-Puffer mit (NH4) 2SO4 und 20 mM MgCl2
35.69 CHF
4 Stück
Verfügbar ab: 28-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Taq DNA-Polymerase
PCR
10X
4 x 1.25 mL
Wet or Dry Ice
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Taq Buffers (10X)