Learn More
Pyrex™ Stößel aus Borosilikatglas
Die Konstruktion aus Pyrex™ Borosilikatglas gewährleistet höchste Beständigkeit gegen plötzliche Temperaturwechsel und chemische Korrosion. Pyrex™ Stößel aus Borosilikatglas eignen sich optimal zum Zerstoßen von Feststoffen in Pulver zur leichteren Handhabung. Die Stößel sind in rauh und glatt lieferbar. Geeignet für die Pyrex™ Mörser (separat lieferbar).
Marke:  Pyrex 718342
22.14 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12695327
  • 23.30 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Ideal zum Zerkleinern von Feststoffen zu Pulver für eine einfache Handhabung
  • Hergestellt aus Pyrex™ Borosilikatglas, das höchsten Widerstand gegen plötzliche Temperaturwechsel und chemische Korrosion bietet
  • Wahlweise mit rauer oder glatter Oberfläche
  • Zur Verwendung mit Pyrex™ Mörsern (separat lieferbar)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Rau
Borosilikatglas
110 mm
Stößel
Pyrex™ Mörser
Name des Produkts
Pyrex™ Stößel aus Borosilikatglas > Länge: 110 mm; Oberfläche: Rau