Learn More
Ambion™ mirVana™ miRNA Mimic
Kleine, chemisch modifizierte doppelsträngige RNAs, die endogene miRNAs imitieren und die miRNA-Funktionsanalyse durch Hochregulierung der miRNA-Aktivität ermöglichen.
Marke: Ambion™ 4464070
3932.90 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
4113.80 CHF gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
miRNA Mimics sind kleine, chemisch modifizierte doppelsträngige RNAs, die endogene miRNAs imitieren und die miRNA-Funktionsanalyse durch Hochregulierung der miRNA-Aktivität ermöglichen. mirVana™ miRNA-Mimics sind aufgrund ihrer proprietären chemischen Modifikationen spezifischer als ihre Vorgänger.
Spezifikation
Im Gefrierschrank lagern (-5 bis -30 °C). | |
96-Well-Platte, 24-Well-Platte, 6-Well-Platte | |
mirVana™ Mimics und Inhibitoren |
mirVana™ Mimics und Inhibitoren, 250 nmol, kleine, chemisch modifizierte doppelsträngige RNAs, die endogene miRNAs imitieren und die miRNA-Funktionsanalyse durch Hochregulierung der miRNA-Aktivität ermöglichen. | |
miRNA | |
250 nmol |