Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C4-HPLC-Säulen
Dank ihrer geringeren Hydrophobizität im Vergleich zu C18- oder C8-Säulen bestechen Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C4-Säulen durch ausgezeichnete Empfindlichkeit und hohe Effizienz.
Marke:  Thermo Scientific™ 25505-154030
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10688435
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Stark hydrophobe Analyten erreichen mit den Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C4-HPLC-Säulen schnellere Trennungen mit ausgezeichneten Peakformen. Die Hypersil GOLD C4-Säulen bieten eine niedrigere Hydrophobizität als C18- oder C8-Säulen sowie eine ausgezeichnete Empfindlichkeit und hohe Effizienz.
Similar Selectivity, Less Retention Than C18 or C8 Columns
  • Successful retention and separation of very hydrophobic analytes with this short alkyl chain length, low hydrophobicity column
  • Ideal for analysis of hydrophobic polypeptides and proteins
  • Superior Performance
  • Highly symmetrical peak shapes 
  • 1.9μm particle size columns improve speed and efficiency
About the Hypersil GOLD Family of HPLC Columns
Meet the challenges of modern chromatography with state-of-the-art columns that provide outstanding performance and consistent separations. Twelve different chemistries are available so you can optimize separations and maximize productivity. Get outstanding peak shapes in reversed phase, ion exchange, HILIC or normal phase chromatography.
  • Excellent peak symmetry
  • Narrow peaks for outstanding efficiency
  • Enhanced sensitivity and improved resolution
  • Exceptional reproducibility for reliable chromatography, column after column
  • Solutions for high-throughput screening
  • 1.9, 3 and 5μm particle sizes for all your separation needs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
4 mm
150 mm
5 μm
175 Å
60 °C
C4
5%
Ja
0,8 ml/min
5800 psi (400 bar)
2 bis 8
220 m²/g
L26
Silika
Umkehrphase
Umkehrphase
Sonderangebote
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.