Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C4-HPLC-Säulen
Dank ihrer geringeren Hydrophobizität im Vergleich zu C18- oder C8-Säulen bestechen Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C4-Säulen durch ausgezeichnete Empfindlichkeit und hohe Effizienz.
Marke:  Thermo Scientific™ 25505-154630
717.59 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10486854
  • 721.18 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 21-05-2025
Explore more special offers
Add to basket
Description
Description
Stark hydrophobe Analyten erreichen mit den Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C4-HPLC-Säulen schnellere Trennungen mit ausgezeichneten Peakformen. Die Hypersil GOLD C4-Säulen bieten eine niedrigere Hydrophobizität als C18- oder C8-Säulen sowie eine ausgezeichnete Empfindlichkeit und hohe Effizienz.
Vergleichbare Selektivität und niedrigere Retention als bei C18- oder C8-Säulen
  • Erfolgreiche Retention und Trennung ausgeprägt hydrophober Analyte mithilfe der Säule mit kurzen Alkylketten und niedriger Hydrophobizität
  • Optimal für die Analyse hydrophober Polypeptide und Proteine geeignet
Herausragendes Leistungsverhalten
  • Hochsymmetrische Peak-Formen
  • Säulen mit einer Partikelgröße von 1,9 µm für verbesserte Geschwindigkeit und Effizienz
Über die Hypersil GOLD Produktreihe von HPLC-Säulen
Meistern Sie die Herausforderungen der heutigen Chromatographie mit Säulen auf dem neuesten Stand der Technik, die eine herausragende Leistung und konsistente Trennungen bieten. Ihnen stehen dafür zwölf verschiedene Chemikalien zur Verfügung, mit denen Sie Trennungen optimieren und die Produktivität maximieren können. Dies sorgt für hervorragende Peak-Formen in Umkehrphasen-, Ionenaustausch-, HILIC- oder Normalphasenchromatographie.
  • Sehr gute Peak-Symmetrie
  • Schmale Peaks für herausragende Effizienz
  • Verbesserte Empfindlichkeit und Auflösung
  • Außergewöhnliche Reproduzierbarkeit für zuverlässige Chromatographie, Säule für Säule
  • Lösungen für das Hochdurchsatz-Screening
  • Partikelgrößen von 1,9, 3 und 5 µm für alle Trennungsanwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Analysesäule
150 mm
5 μm
175 Å
60 °C
C4
Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein
Umkehrphase
Umkehrphase
4,6 mm
5800 psi (400 bar)
2 bis 8
220 m²/g
L26
Hypersil GOLD
5 %
Ja
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificates
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C4-HPLC-Säulen > 4,6 mm ID; 150 mm Länge; 5 μm Partikelgröße
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.